Fortfahren mit
SML2622
ABC1183
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-(4-Amino-2-p-tolylamino-thiazole-5-carbonyl)-benzonitrile, 4-[[4-Amino-2-[(4-methylphenyl)amino]-5-thiazolyl]carbonyl]-benzonitrile
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 65,50
€ 55,67
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 256,00
€ 217,60
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H14N4OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
334.39
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 55,67
Listenpreis€ 65,50Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=C(C(C2=CC=C(C=C2)C#N)=O)SC(NC3=CC=C(C)C=C3)=N1
InChI
1S/C18H14N4OS/c1-11-2-8-14(9-3-11)21-18-22-17(20)16(24-18)15(23)13-6-4-12(10-19)5-7-13/h2-9H,20H2,1H3,(H,21,22)
InChI key
CUDLEXBIVZPJBU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ABC1183 is an orally active, potent and selective inhibitor of GSK3 α/β and CDK9, which induces G2/M cell cycle arrest and apoptosis in cancer cells. Apparently ABC1183 suppresses tumor growth and inflammation-driven gastrointestinal disease symptoms due to down regulation of TNFα and IL-6 pro-inflammatory cytokines. It does not exhibit organ or hematological toxicities.
an orally active, potent and selective inhibitor of GSK3 α/β and CDK9
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2055SML2762SML1920
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)