Fortfahren mit
SML2541
JWG-071
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
11-(sec-butyl)-2-((2-methoxy-4-(4-(4-methylpiperazin-1-yl)piperidine-1-carbonyl)phenyl)amino)-5-methyl-5,11-dihydro-6H-benzo[e]pyrimido[5,4-b][1,4]diazepin-6-one, 5,11-Dihydro-2-[[2-methoxy-4-[[4-(4-methyl-1-piperazinyl)-1-piperidinyl]carbonyl]phenyl]amino]-5-methyl-11-(1-methylpropyl)-6H-pyrimido[4,5-b][1,4]benzodiazepin-6-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 112,00
€ 95,20
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 374,00
€ 317,90
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C34H44N8O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
612.76
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 95,20
Listenpreis€ 112,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N6(CCN(CC6)C)C1CCN(CC1)C(=O)c2cc(c(cc2)Nc3nc4[n](c5c([c]([n](c4cn3)C)=O)cccc5)C(CC)C)OC
InChI
1S/C34H44N8O3/c1-6-23(2)42-28-10-8-7-9-26(28)33(44)39(4)29-22-35-34(37-31(29)42)36-27-12-11-24(21-30(27)45-5)32(43)41-15-13-25(14-16-41)40-19-17-38(3)18-20-40/h7-12,21-23,25H,6,13-20H2,1-5H3,(H,35,36,37)
InChI key
ACWOMSOYIIVIRV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
JWG-071 is a selective inhibitor of ERK5 (MAPK7) and LRRK2 with an IC50 value of 88nM for ERK5 inhibition and 109 nM for LRRK2 inhibition.
Selective ERK5 (MAPK7) Inhibitor
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1446SML2080SML1753
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to light brown
color
orange to brown
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jinhua Wang et al.
ACS chemical biology, 13(9), 2438-2448 (2018-08-14)
Bromodomains have been pursued intensively over the past several years as emerging targets for the development of anticancer and anti-inflammatory agents. It has recently been shown that some kinase inhibitors are able to potently inhibit the bromodomains of BRD4. The