Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 101,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H26N4O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
470.54
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
orange to brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(OCC)C1=CC(C#N)=C(N2CCC(C(NS(CC3=CC=CC=C3)(=O)=O)=O)CC2)N=C1C
InChI
1S/C23H26N4O5S/c1-3-32-23(29)20-13-19(14-24)21(25-16(20)2)27-11-9-18(10-12-27)22(28)26-33(30,31)15-17-7-5-4-6-8-17/h4-8,13,18H,3,9-12,15H2,1-2H3,(H,26,28)
InChI key
NEMHKCNXXRQYRF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
AZD1283 is potent non-nucleotide P2Y12 antagonist with a Kd value of 11 nM. It had good antithrombotic activity, inhibiting ADP-induced platelet aggregation. AZD1283 has been used to study the structure of the human P2Y12 receptor.
Potent P2Y12 antagonist with antithrombotic activity
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color orange to brown | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?