Fortfahren mit
SML2146
SR-18292 Maleate
≥98% (HPLC), hepatic gluconeogenesis inhibitor, powder
Synonym(e):
SR-18292 Maleate, 1-[(1,1-Dimethylethyl)[(4-methylphenyl)methyl]amino]-3-(1H-indol-4-yloxy)-2-propanol maleate, SR 18292, SR 18292 maleate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 166,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 399,00
€ 339,15
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H30N2O2 · C4H4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
482.57
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 166,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
SR-18292 Maleate, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)N(CC(O)COC1=CC=CC2=C1C=CN2)CC3=CC=C(C)C=C3.O=C(O)/C=C\C(O)=O
InChI key
CMTOYDGVFTZNSM-BTJKTKAUSA-N
Application
SR-18292 Maleate has been used as a peroxisome proliferator-activated receptor γ coactivator 1 α (PGC1α) inhibitor to study the protective effects of pioglitazone on demyelinated axons.[1]
Biochem/physiol Actions
SR-18292 is a potent and specific inhibitor of hepatic gluconeogenesis via increased acetylation of PGC-1α and suppression of gluconeogenic gene expression. SR-18292 reduces blood glucose and increases hepatic insulin sensitivity in mouse models of T2D.
inhibitor of hepatic gluconeogenesis via increased acetylation of PGC-1α; anti-diabetic
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2839C1619SML1504
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to off-white
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)