Fortfahren mit
SML1504
Tegaserod maleate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-[(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)methylene]-N-pentyl-hydrazinecarboximidamide maleate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 116,00
€ 98,60
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 472,00
€ 401,20
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H23N5O · C4H4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
417.46
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 98,60
Listenpreis€ 116,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N=C(NCCCCC)N/N=C/C1=CNC2=C1C=C(OC)C=C2.OC(/C=C\C(O)=O)=O
InChI
1S/C16H23N5O.C4H4O4/c1-3-4-5-8-18-16(17)21-20-11-12-10-19-15-7-6-13(22-2)9-14(12)15;5-3(6)1-2-4(7)8/h6-7,9-11,19H,3-5,8H2,1-2H3,(H3,17,18,21);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b20-11+;2-1-
InChI key
CPDDZSSEAVLMRY-FEQFWAPWSA-N
Gene Information
human ... HTR4(3360)
Application
Tegaserod maleate has been used to study its cytotoxic effects on human astrocytes and to study its effects as an anti-glioblastoma agent.
Biochem/physiol Actions
Tegaserod is a potent full agonist at serotonin 5-HT4 receptors with an EC50 of 7 nM.
Tegaserod is a serotonin 5-HT4 agonist.
It stimulates neurotransmitter release from enteric nerves and regularizes gastrointestinal function. Tegaserod has been used to treat irritable bowel syndrome associated with constipation and chronic constipation.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0204SML1887SML1679
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL at 60 °C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to tan
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)