Fortfahren mit
SCP0247
Factor VIIa substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 194,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H42N7O7S1
Molekulargewicht:
644.76
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
€ 194,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Factor VIIa substrate,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥72%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Factor VIIa is a serine protease involved in the blood coagulation cascade. The activity of Factor VIIa can be assayed with chromogenic substrate MeSO2-Cha-Abu-Arg-pNA or the flourogenic substrate MeSO2-Cha-Abu-Arg-AFC.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCP0248SCP0185SCP0101
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
composition
Peptide Content, ≥72%
composition
Peptide Content, ≥72%
composition
Peptide Content, ≥75%
composition
Peptide Content, ≥80%
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SCP0247-5MG04061837017681