Fortfahren mit
SCP0101
Caspase Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C35H40N6O11
Molekulargewicht:
720.73
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
Produktname
Caspase Substrate,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥80%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Z-YVAD-pNa (Z-Tyr-Val-Ala-Asp-pNA) is used as a caspase 1 substrate.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)