Fortfahren mit
S9951
Soyasaponin Bb
Synonym(e):
SCM 3B, Soyasaponin I
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 422,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.420,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C48H78O18
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
943.12
UNSPSC Code:
12352212
NACRES:
NA.25
MDL number:
€ 422,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Glycine max (soybean)
Quality Segment
assay
≥94% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
solubility
ethanol: 1 mg/mL, clear, colorless
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)C[C@@H](O)[C@@](CC[C@]2(C)C3=CC[C@@]4([H])[C@@]2(C)CC[C@]5([H])[C@]4(C)CC[C@H](O[C@]6([H])O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O[C@@]7([H])[C@H](O[C@]8([H])O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]8O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O7)[C@@]5(CO)C)(C)[C@@]3([H])C
InChI
1S/C48H78O18/c1-21-29(52)31(54)35(58)40(61-21)65-37-32(55)30(53)24(19-49)62-41(37)66-38-34(57)33(56)36(39(59)60)64-42(38)63-28-12-13-45(5)25(46(28,6)20-50)11-14-48(8)26(45)10-9-22-23-17-43(2,3)18-27(51)44(23,4)15-16-47(22,48)7/h9,21,23-38,40-42,49-58H,10-20H2,1-8H3,(H,59,60)/t21-,23-,24+,25+,26+,27+,28-,29-,30-,31+,32-,33-,34-,35+,36-,37+,38+,40-,41-,42+,44+,45-,46+,47+,48+/m0/s1
InChI key
PTDAHAWQAGSZDD-IOVCITQVSA-N
General description
Soyasaponin I ist ein Triterpenoid-Aglycon vom Oleanen-Typ und ist ein Soyasponin der Gruppe B. Es handelt sich hierbei um ein amphiphiles Molekül, das durch Darmbakterien in Zucker und Aglycone metabolisiert wird.
Application
Soyasaponin I wird für folgende Zwecke verwendet:
  • Untersuchung seiner Wirkung auf die Migration und Invasion von Ovarialkarzinom-Zelllinien
  • Als Standard für die Quantifizierung von Saponinen aus Quinoa- und Bockshornklee-Proben
  • Als L-15-Mediumzusatzstoff für Zebrafisch-Leberzelllinien
Biochem/physiol Actions
Antioxidierendes und antientzündliches Saponin in Sojabohnen. Abgeschwächte TNBS-induzierte Kolitis bei Mäusen. Die Struktur besteht aus einem Glycosidanteil und einem Triterpen-Derivat. Sialytransferase-Inhibitor und Renin-Inhibitor.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL83545PHL84260681535
biological source
Glycine max (soybean)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥94% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥94% (HPLC)
form
powder
form
-
form
solid
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Eun Mi Lee et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 120, 12-18 (2019-04-20)
Classification and characterization of agricultural products at molecular levels are important but often impractical with genotyping, particularly for soybeans that have numerous types of variety and landraces. Alternatively, metabolic signature, a determinant for nutritional value, can be the good molecular
Inhibitory effect of quinoa and fenugreek extracts on pancreatic lipase and alpha-amylase under in vitro traditional conditions or intestinal simulated conditions
Herrera T, et al.
Food Chemistry, 270(17), 509-517 (2019)
Pi-Lin Sung et al.
Taiwanese journal of obstetrics & gynecology, 57(2), 255-263 (2018-04-21)
Our previous study has shown that high expression of α2,3-sialytransferase type I was associated with advanced stage serous type epithelial ovarian cancer (EOC). The aim of the current study further attempts to evaluate the altered α 2,3-sialylation on the behavior
Global Trade Item Number
SKUGTIN
S9951-5MG04061836964672
S9951-25MG04061833051115