Fortfahren mit
681535
Withaferin A
from Withania somnifera, ≥94% (HPLC), solid, anti-inflammatory lactone, Calbiochem®
Synonym(e):
Withaferin A, Withania somnifera – CAS 5119-48-2 – Calbiochem
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 170,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 486,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H38O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
470.60
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥94% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 170,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Withaferin A, Withania somnifera – CAS 5119-48-2 – Calbiochem, A cell-permeable steroidal lactone that displays antitumor, anti-inflammatory, radiosensitizing, and immunosuppressive properties.
Quality Segment
description
RTECS - KE7288500
assay
≥94% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1[C@H](CC(=C(C1=O)CO)C)[C@H]([C@@H]2[C@@]3([C@H]([C@H]4[C@@H]([C@@]5([C@@]6(O[C@@H]6C4)[C@H](C=CC5=O)O)C)CC3)CC2)C)C
InChI
1S/C28H38O6/c1-14-11-21(33-25(32)17(14)13-29)15(2)18-5-6-19-16-12-24-28(34-24)23(31)8-7-22(30)27(28,4)20(16)9-10-26(18,19)3/h7-8,15-16,18-21,23-24,29,31H,5-6,9-13H2,1-4H3/t15-,16-,18+,19-,20-,21+,23-,24+,26+,27-,28+/m0/s1
InChI key
DBRXOUCRJQVYJQ-CKNDUULBSA-N
General description
Ein zellpermeables Steroidlacton, das antitumorale, entzündungshemmende, radiosensibilisierende und immunsuppressive Eigenschaften aufweist. Es hemmt wirksam die Angiogenese sowohl in vitro (IC50 = 12 nM gegen die Proliferation von HUVEC) als auch in vivo (80%ige Hemmung bei 7 µg/kg/Tag in C57BL/6J-Mäusen, s. c.) sowie die NF-κB-Aktivierung (IC50 = 500 nM in TNF-α-induzierten Endothelzellen), indem es auf den ubiquitin-vermittelten Proteasom-Signalweg abzielt. In höheren Konzentrationen (~5 µM) wirkt es sich auch auf die AP-1-Transkription aus und induziert den Zelltod.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Ein Steroidlacton, das antitumorale, entzündungshemmende, radiosensibilisierende und immunsuppressive Eigenschaften aufweist.
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 12 nM gegen die Angiogenese in vitro durch Hemmung der HUVEC-Proliferation
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Other Notes
Mohan, R., et al. 2004. Angiogenesis7, 115.
Jeyaprakasam, B., et al. 2003. Life Sci.74, 125.
Devi, P.U., et al. 1995. Cancer Lett.95, 189.
Kupchan, S.M., et al. 1969. J. Org. Chem.34, 3858.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Karzinogen/Teratogen (D)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
499610574776208925
form
solid
form
solid
form
oil
form
solid
assay
≥94% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
438.8 °F
flash_point_c
226 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
681535-5MG04055977260120
681535-1MG04055977260113