Fortfahren mit
S9751
Sulfatase aus Helix pomatia
Type H-2, aqueous solution, ≥2,000 units/mL
Synonym(e):
Aryl-Sulfatase aus Helix pomatia, Arylsulfat-Sulfohydrolase, Phenolsulfatase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 234,00
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 405,00
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 864,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EG-Nummer:
MDL number:
Concentration:
≥2,000 units/mL
€ 234,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
type
Type H-2
Quality Segment
form
aqueous solution
secondary activity
≥100,000 units/mL β-glucuronidase (at pH 5.0)
mol wt
~85 kDa by gel filtration
concentration
≥2,000 units/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Die sequentielle Wirkung von Sulfatase aus Helix pomatia und β-O-Glucosidase aus Caldicellulosiruptor saccharolyticus auf Glucosinolate ermöglicht die Synthese von Thiohydroximaten. [1] Sulfatase aus Helix pomatia hydrolysiert β-Naphthylsulfat deutliche schneller als α-Naphthylsulfat. [2]
Application
Sulfatase aus Helix pomatia wird oft zum Entfernen von Sulfatgruppen aus Kohlehydraten verwendet. [3]
Other Notes
Eine Einheit hydrolisiert 1,0 μmol Eine p-Nitrocatecholsulfat pro Stunde bei pH 5,0 und 37 °C (30-minütiger Assay).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G8885S9626G7017
concentration
≥2,000 units/mL
concentration
-
concentration
-
concentration
-
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
powder
form
aqueous solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
mol wt
~85 kDa by gel filtration
mol wt
-
mol wt
~85 kDa by gel filtration
mol wt
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfatase aus Helix pomatia
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)