Fortfahren mit
G7017
β-Glucuronidase aus Helix pomatia
Type HP-2, aqueous solution, ≥100,000 units/mL
β-Glucuronidase from Helix pomatia
Synonym(e):
β-D-Glucuronide glucuronosohydrolase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 65,60
2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 121,00
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 248,00
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 444,00
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 816,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EG-Nummer:
MDL number:
Specific activity:
≥100,000 units/mL
Biological source:
Helix pomatia
€ 65,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Helix pomatia
Quality Segment
type
Type HP-2
form
aqueous solution
specific activity
≥100,000 units/mL
secondary activity
≤7,500 units/mL sulfatase
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
ββ-Glucuronidase Typ H-2 aus der Helix pomatia ist eine aus dem Verdauungssaft der Weinbergschnecke gewonnene Rohlösung von Enzymen. ββ-Glucuronidasen aus Mollusken enthalten oft eine Sulfatase-Aktivität. Beide Aktivitäten sind nützlich für die Hydrolyse von Metaboliten für die Toxikologie und Biomarker-Analyse. Für einen besseren Überblick sehen Sie sich unsere β-Glucuronidase-Produktlinie und ihre Verwendungszwecke auf unserer Seite über Arzneimittelmetaboliten-Analyse an.
Application
Neuer technischer Artikel mit einem Vergleich der Leistung verschiedener Enzyme
Weitere Informationen
über neue von Sigma R&D generierte Anwendungsdaten zur Optimierung der Hydrolyse für verschiedene Arzneimittelklassen, bei denen Enzyme aus unterschiedlichen Quellen verwendet werden, und die Verwendung eines chromatographisch gereinigten Enzyms zur Verminderung der Wirkung der Esterase-Aktivität, die zur Umwandlung von 6-MAM in Morphin führt
  • Probenvorbereitung für LC/MS durch Aufschluss von an Glucuronid konjugierten Verbindungen für die Biomarker- und Toxikologieforschung.
  • Entfernen von Glucuronidkonjugaten, z. B. für die Herstellung von Baicalein.
Biochem/physiol Actions
Wird zur Hydrolyse von Glucuronidkonjugaten bei der Analyse von Harnmetaboliten verwendet
Endogene beta-Glucuronidase ist ein lysosomales Enzym, das am Aufschluss von Glucuronid-modifizierten Kataboliten beteiligt ist.
Mikrobielle beta-Glucuronidase aus der Mikrobiota kann eine Wiederaufnahme von Metaboliten mittels Hydrolyse von Glucuronidkonjugaten xenobiotischer und endobiotischer Metabolite auslösen.
Features and Benefits
  • Optimaler pH-Bereich 4,0–5,0.[1]
  • Der optimale pH-Wert für Sulfatase beträgt 6,2
  • Geringe Sulfatase-Aktivität (< 7,500 Einheiten/ml).
  • Ammoniumsulfat-Suspension.
  • Aus Mollusken gewonnene beta-Glucuronidase.
  • Nützlich für die Säurehydrolyse von Glucuroniden in Proben mit geringem pH-Wert.
Physical form
Wässrige Lösung in ~1,0 M Ammoniumsulfat mit 3 mM Natriumazid als Konservierungsmittel.
Analysis Note
Viele aus Mollusken gewonnene β-Glucuronidasen enthalten auch Sulfatase-Aktivität.
Other Notes
Definition der Sulfatase-Einheit: Eine Einheit Sulfatase hydrolisiert je Stunde bei einem pH-Wert von 5,0 und 37 °C 1,0 μmol p-Nitrocatecholsulfat.
Eine Sigma-Einheit bzw. modifizierte Fishman-Einheit setzt je Stunde bei einem pH-Wert von 5,0 und 37 °C 1,0 μg Phenolphthalein aus Phenolphthalein-Glucuronid frei (30-minütiger Assay).
ähnlich zu G0876, aber von Sigma hergestellt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G7770G0751G1512
description
Type HP-2, aqueous solution, ≥100,000 units/mL
description
Type HP-2S, aqueous solution, ≥90,000 units/mL
description
Type H-1, partially purified powder, ≥300,000 units/g solid
description
Type H-5, lyophilized powder, ≥400,000 units/g solid
biological source
Helix pomatia
biological source
-
biological source
-
biological source
-
specific activity
≥100,000 units/mL
specific activity
≥90,000 units/mL
specific activity
≥300,000 units/g solid
specific activity
≥400,000 units/g solid
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
partially purified powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Glucuronidase aus Helix pomatia
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review