Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 147,00 | |
| 100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 485,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H38N6O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
590.63
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
€ 147,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
N-Succinyl-Ala-Ala-Pro-Leu p-nitroanilide, protease substrate
Quality Segment
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(C)NC(=O)C(C)NC(=O)CCC(O)=O)C(=O)Nc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C27H38N6O9/c1-15(2)14-20(25(38)30-18-7-9-19(10-8-18)33(41)42)31-26(39)21-6-5-13-32(21)27(40)17(4)29-24(37)16(3)28-22(34)11-12-23(35)36/h7-10,15-17,20-21H,5-6,11-14H2,1-4H3,(H,28,34)(H,29,37)(H,30,38)(H,31,39)(H,35,36)
InChI key
PTHRPHGMGFMCSS-UHFFFAOYSA-N
General description
Substrate for elastase
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| S8511-100MG | 04061836960858 |
| S8511-10MG | 04061832925486 |