Fortfahren mit
S5128
Stearinsäureanhydrid
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
Octadecansäureanydrid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 536,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[CH3(CH2)16CO]2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
550.94
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-318-6
Beilstein/REAXYS Number:
445979
MDL number:
€ 536,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥97.0% (GC)
mp
70-72 °C (lit.)
lipid type
saturated FAs
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H70O3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35(37)39-36(38)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-34H2,1-2H3
InChI key
WVJVHUWVQNLPCR-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Stearic acid esterified pectin: Preparation, characterization, and application in edible hydrophobic pectin/chitosan composite films.: This research presents a novel method for esterifying pectin with stearic anhydride to create hydrophobic composite films. These films exhibit enhanced barrier properties and potential applications in food packaging, offering a biodegradable alternative to conventional materials (Wang et al., 2021).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
4345156939821580
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
mp
70-72 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
lipid type
saturated FAs
lipid type
-
lipid type
-
lipid type
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Michele Marin da Costa et al.
Journal of biomedical optics, 23(10), 1-11 (2018-10-24)
We present the use of Raman spectroscopy for determination of functional characteristics of insect repellents and sunscreens by identifying the active ingredients of these products applied topically to the skin. Commercial formulations of insect repellents and sunscreens (SPF 15 and
Yu Winston Wang et al.
Journal of biomedical optics, 23(4), 1-8 (2018-04-17)
Surface-enhanced Raman scattering (SERS) nanoparticles (NPs) are increasingly being engineered for a variety of disease-detection and treatment applications. For example, we have previously developed a fiber-optic Raman-encoded molecular imaging (REMI) system for spectral imaging of biomarker-targeted SERS NPs topically applied
Global Trade Item Number
SKUGTIN
S5128-100G04061832865492
S5128-50G04061836937270