Fortfahren mit
21580
Hexansäureanhydrid
purum, ≥97.0% (GC)
Synonym(e):
Hexansäureanhydrid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 71,60
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[CH3(CH2)4CO]2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.30
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-121-4
Beilstein/REAXYS Number:
1776561
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
€ 71,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.428 (lit.), n20/D 1.429
bp
246-248 °C (lit.)
solubility
ethanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
density
0.928 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
anhydride, ester
SMILES string
CCCCCC(=O)OC(=O)CCCCC
InChI
1S/C12H22O3/c1-3-5-7-9-11(13)15-12(14)10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChI key
PKHMTIRCAFTBDS-UHFFFAOYSA-N
Application
Hexanoic anhydride has been used in:
  • green synthesis of esters of acyclovir (acyclovir prodrugs)[1]
  • preparation of hexanoyl-modified chitosan nanoparticles[2] and chitosan-based polymeric surfactants via N-acylation of chitosans[3]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2153019453021590
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
97%
assay
≥98.0% (GC)
solubility
ethanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
solubility
water: slightly soluble 1.082g/100g(lit.), diethyl ether: soluble(lit.), ethanol: soluble(lit.)
solubility
-
solubility
chloroform: soluble(lit.), diethyl ether: soluble(lit.)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.428 (lit.), n20/D 1.429
refractive index
n20/D 1.416, n20/D 1.4161 (lit.)
refractive index
n20/D 1.428 (lit.)
refractive index
n20/D 1.426
density
0.928 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.928 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexansäureanhydrid
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)