Fortfahren mit
S4751
Stearinsäure
Grade I, ≥98.5% (capillary GC)
Synonym(e):
1-Heptadecancarbonsäure, C18: 0, Cetylessigsäure, NSC 25956, NSC 261168, Octadecansäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 24,20
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 44,30
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 73,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 118,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 410,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)16COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.48
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-313-4
Beilstein/REAXYS Number:
608585
MDL number:
Assay:
≥98.5% (capillary GC)
Form:
powder
€ 24,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
1 mmHg ( 173.7 °C)
Quality Segment
type
Grade I
assay
≥98.5% (capillary GC)
form
powder
bp
361 °C (lit.)
mp
67-72 °C (lit.)
solubility
chloroform: 100 mg/mL, clear, colorless
density
0.845 g/cm3
functional group
carboxylic acid
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)
InChI key
QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
General description
Stearinsäure ist eine gesättigte C18-Fettsäure.
Application
Stearinsäure wird für die Präparation von Fettsäuren verwendet.
Biochem/physiol Actions
β-Bei der Oxidation von Stearinsäure werden acht FADH2 (Flavin-Adenin-Dinukleotid)- und NADH2 (Nicotinamidadenindinukleotid)-Moleküle sowie neun Acetyl-CoA-Moleküle gebildet.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1114W3035181621008
assay
≥98.5% (capillary GC)
assay
-
assay
≥95%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300, 400
Quality Level
-
form
powder
form
-
form
flakes, powder or solid
form
solid
solubility
chloroform: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
acetone: soluble, benzene: freely soluble, chloroform: freely soluble, ethanol: soluble, ether: freely soluble, propylene glycol: soluble, water: practically insoluble
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
density
0.845 g/cm3
density
-
density
0.845 g/cm3
density
0.845 g/cm3
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stearinsäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
392.0 °F - Cleveland open cup
flash_point_c
200 °C - Cleveland open cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Hello, what’s the difference between synthesis grade and grade 1? What kind of impurities are in both? Thank you.
    1 answer
    1. The Synthesis grade, product 8.00673, has been tested for suitability in synthesis applications. The Grade I, product S4751, is not tested for a specific application and is intended for general laboratory use. Unfortunately, the impurities are not identified in either of these products. Limited testing on impurities is performed on the Food Grade product, W303518.
      See the link below to review the specifications for this product option:
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/234/856/W303518-BULK-K____ALDRICH__.pdf