Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 175,00 | |
| 25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 695,00 |
Über diesen Artikel
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white to light brown
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL, H2O: ≥20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=C(S(N(C(NC2=C(C#N)C(C)=NN2C3=CC=CC=C3)=O)[Na])(=O)=O)C=C1
InChI
1S/C12H10ClN5O3S.Na.H2O/c1-7-10(6-14)11(17-16-7)15-12(19)18-22(20,21)9-4-2-8(13)3-5-9;;/h2-5H,1H3,(H3,15,16,17,18,19);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
HLHPDQXMLDUDQV-UHFFFAOYSA-M
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥20 mg/mL, H2O: ≥20 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL (clear solution) | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
| color off-white to light brown | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| S3445-25MG | 04061832948805 |
| S3445-5MG | 04061832948812 |