Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 kit | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 77,70 |
Über diesen Artikel
€ 77,70
usage
sufficient for 10 purifications
Quality Segment
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
RNA purification: suitable
input
mammalian cells
mammalian tissue
test parameters
: <30 min kit run time, sample volume: up to 10^7 cells or 40 mg of tissue
greener alternative category
, Aligned
storage temp.
15-25°C
General description
Denaturierung von Makromolekülen und die Inaktivierung von RNasen sicherzustellen. Die Zugabe von Ethanol veranlasst die RNA dazu, zu binden, wenn das Lysat in einem Mikrozentrifugenröhrchen durch eine Siliziumdioxidmembran geschleudert wird. Nachdem die RNA gewaschen wurde, um Verunreinigungen zu entfernen, wird sie in 50 bis 100 μl einer Elutionslösung eluiert. Bis zu 150 μg Gesamt-RNA können in weniger als 30 Minuten isoliert werden.
Wenn alle Spuren einer DNA-Verunreinigung eliminiert werden müssen, wird eine weitere Behandlung mit DNase I empfohlen. Der Aufschluss mit DNase I kann mit dem On-Column DNase I Aufschluss-Set (DNASE10 und DNASE70) durchgeführt werden, während die RNA an die GenElute Bindungssäule gebunden ist. Alternativ kann die fertige RNA-Aufbereitung für eine stärkere Entfernung von kontaminierender DNA mit DNase I in Amplifikationsqualität (AMPD1) behandelt werden.
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Ergibt bis zu 150 μg reiner, konzentrierter Gesamt-RNA je Aufbereitung
- Reinigt Gesamt-RNA aus bis zu 107 Zellen oder 40 mg Gewebe je Aufbereitung auf
- Gewinnen Sie RNA aus so wenig wie 100 Zellen
- Reinigt Gesamt-RNA aus bis zu 107 Zellen oder 40 mg Gewebe je Aufbereitung auf
- Ergibt bis zu 150 μg reiner, konzentrierter Gesamt-RNA je Aufbereitung
- Gewinnen Sie RNA aus so wenig wie 100 Zellen
- Leicht und effizient – 12 bis 18 Aufbereitungen in 30 Minuten
- Schneller als Schwerkraftfluss-Anionenaustauschverfahren
- Keine umständlichen Schritte in Zusammenhang mit Harzen und magnetischen Aufschlämmungen
- 40 % mehr Aufreinigungen je Kit als der führende Anbieter
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| usage sufficient for 10 purifications | usage sufficient for 70 purifications | usage sufficient for 350 purifications | usage sufficient for 10 purifications |
| technique(s) RNA purification: suitable | technique(s) RNA purification: suitable | technique(s) RNA purification: suitable | technique(s) RNA purification: suitable |
| sustainability Greener Alternative Product | sustainability Greener Alternative Product | sustainability Greener Alternative Product | sustainability - |
| input mammalian cells | input mammalian tissue | input mammalian tissue | input mammalian cells |
| test parameters : <30 min kit run time, sample volume: up to 10^7 cells or 40 mg of tissue | test parameters : <30 min kit run time, sample volume: up to 10^7 cells or 40 mg of tissue | test parameters : <30 min kit run time, sample volume: up to 10^7 cells or 40 mg of tissue | test parameters : <40 min kit run time, sample volume: 250 μL with up to 500 µg total RNA |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under GenElute™ Säugetier-Gesamt-RNA-Miniprep-Kit
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
- 2-Mercaptoethanol, Molecular Biology, suitable for electrophoresis, suitable for cell culture, BioReagent, 99% (GC/titration)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Heart
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
77.0 °F - closed cup
flash_point_c
25 °C - closed cup
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?