Merck
RTN350
GenElute Säugetier-Gesamt-RNA-Miniprep-Kit
greener alternative
sufficient for 350 purifications
Synonym(e):
GenElute Säugetier RNA-Kit, GenElute
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
1 KIT
€ 2.130,00
€ 2.130,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41105501
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
usage
sufficient for 350 purifications
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
RNA purification: suitable
Quality Level
input
mammalian tissue
mammalian cells
test parameters
: <30 min kit run time, sample volume: up to 10^7 cells or 40 mg of tissue
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
RTN70RTN10DMN70
technique(s)
RNA purification: suitable
technique(s)
RNA purification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
usage
sufficient for 350 purifications
usage
sufficient for 70 purifications
usage
sufficient for 10 purifications
usage
sufficient for 70 purifications
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
-
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
-
RTN10
RTN10, RTN350, RTN9602, RTN9604
RTN350, RTN70, RTN9602, RTN9604
DMN10
greener alternative category
Aligned,
greener alternative category
Aligned,
greener alternative category
, Aligned
greener alternative category
-
General description
Sigmas GenElute Säugetier-Gesamt-RNA Minprep Kit bietet eine einfache und praktische Lösung, um Gesamt-RNA aus Säugetierzellen und -gewebe zu isolieren. Protokolle für Zellen, Gewebe und Fasergewebe sind verfügbar. Diese Protokolle unterscheiden sich bei den Bedingungen für die Zelllyse und den Zellaufschluss. Sobald die RNA an die GenElute-Bindungssäule gebunden ist, ist das Aufreinigungsverfahren für alle Ausgangsmaterialien dasselbe. Für Fasergewebe muss das Kit mit Proteinase K (Kat.-Nr. P4850) verwendet werden, um einen wirksamen Zellaufschluss sicherzustellen. Das Kit kombiniert die Vorteile eines Systems auf Siliziumdioxidbasis mit einem Mikrospinformat und eliminiert die Notwendigkeit für Cäsiumchloridgradienten, Alkoholpräzipitation und gefährliche organische Verbindungen wie Phenol und Chloroform. Zellen und Gewebe werden in einem Guanidinthiocyanat-haltigen Puffer lysiert und homogenisiert, um eine gründliche
Denaturierung von Makromolekülen und die Inaktivierung von RNasen sicherzustellen. Die Zugabe von Ethanol veranlasst die RNA dazu, zu binden, wenn das Lysat in einem Mikrozentrifugenröhrchen durch eine Siliziumdioxidmembran geschleudert wird. Nachdem die RNA gewaschen wurde, um Verunreinigungen zu entfernen, wird sie in 50 bis 100 μl einer Elutionslösung eluiert. Bis zu 150 μg Gesamt-RNA können in weniger als 30 Minuten isoliert werden.
Wenn alle Spuren einer DNA-Verunreinigung eliminiert werden müssen, wird eine weitere Behandlung mit DNase I empfohlen. Der Aufschluss mit DNase I kann mit dem On-Column DNase I Aufschluss-Set (DNASE10 und DNASE70) durchgeführt werden, während die RNA an die GenElute Bindungssäule gebunden ist. Alternativ kann die fertige RNA-Aufbereitung für eine stärkere Entfernung von kontaminierender DNA mit DNase I in Amplifikationsqualität (AMPD1) behandelt werden.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dieses Produkt weist im Vergleich mit den gängigen Verwendungen von Phenol und Chloroform inhärent sicherere Chemikalien auf, um DNA-Extraktionen durchzuführen.
Application
Das GenElute-Säugetier-Gesamt-RNA Miniprep Kit wird verwendet, um die Gesamt-RNA aus Zellen und Gewebe zu extrahieren.[1][2][3]
Die aufgereinigte RNA ist bereit für die reverse Transkription und PCR, Markierung und Mikroarray-Analyse sowie andere gängige Anwendungen. Beachten Sie, dass RNA, die weniger als 200 Nukleoside lang ist, z. B. tRNA, 5S rRNA und 5,8S rRNA, unter den Bedingungen dieses Kits nicht aureichend gewonnen wird.
Biochem/physiol Actions
Das GenElute Säugetier-Gesamt-RNA Miniprep Kit kombiniert eine Siliziumdioxidmembrantechnologie mit einem praktischen Spinsäulenformat für ein schnelles Bindungs-, Wasch- und Eluationsverfahren, um hochqualitative Gesamt-RNA zu gewinnen.
Die Proben werden in Guanidinthiocyanat und 2-Mercaptoethanol lysiert und homogenisiert, um RNA und inaktive RNasen freizusetzen. Die Lysate werden durch eine Filtrationssäule geschleudert, um Zelltrümmer und Scherungs-DNA zu entfernen. Das Filtrat wird anschließend in eine Siliziumdioxidsäule mit hoher Kapazität gegeben, um Gesamt-RNA zu binden, gefolgt von Waschen und Elution. Bis zu 150 μg Gesamt-RNA können je Aufbereitung in 100 μl Wasser gewonnen werden. Die aufgereinigte RNA ist bereit für Northern Blot (Abb. 1), RT-PCR (Abb. 2) und andere gängige Anwendungen.
Features and Benefits
  • Ergibt bis zu 150 μg reiner, konzentrierter Gesamt-RNA je Aufbereitung
  • Reinigt Gesamt-RNA aus bis zu 107 Zellen oder 40 mg Gewebe je Aufbereitung auf
  • Gewinnen Sie RNA aus so wenig wie 100 Zellen
  • Reinigt Gesamt-RNA aus bis zu 107 Zellen oder 40 mg Gewebe je Aufbereitung auf
  • Ergibt bis zu 150 μg reiner, konzentrierter Gesamt-RNA je Aufbereitung
  • Gewinnen Sie RNA aus so wenig wie 100 Zellen
  • Leicht und effizient – 12 bis 18 Aufbereitungen in 30 Minuten
  • Schneller als Schwerkraftfluss-Anionenaustauschverfahren
  • Keine umständlichen Schritte in Zusammenhang mit Harzen und magnetischen Aufschlämmungen
  • 40 % mehr Aufreinigungen je Kit als der führende Anbieter
Other Notes
Das GenElute-Säugetier-Gesamt-RNA-Aufreinigungskit kombiniert eine Siliziumdioxidmembrantechnologie mit einem praktischen Spinsäulenformat für ein schnelles Bindungs-, Wasch- und Eluationsverfahren, um hochqualitative Gesamt-RNA zu gewinnen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.sigma-aldrich.com/totalrna.
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB
  • M31482-Mercaptoethanol, Molecular Biology, suitable for electrophoresis, suitable for cell culture, BioReagent, 99% (GC/titration) 2SDB
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Liver,Heart
supp_hazards
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
154.4 °F
flash_point_c
68 °C
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Directed differentiation of human induced pluripotent stem cells into functional cholangiocyte-like cells
Fotios sampaziotis
Nature Protocols, 12(4), 814-827 (2017)
Beth Malcomson et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(26), E3725-E3734 (2016-06-12)
Cystic fibrosis (CF) lung disease is characterized by chronic and exaggerated inflammation in the airways. Despite recent developments to therapeutically overcome the underlying functional defect in the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator, there is still an unmet need to also
Chronic Inflammation in CF Airways - A Persistent Issue for A20
McCallum K
Journal of Genetic Syndromes & Gene Therapy, 7(5) (2016)
Jerfiz D Constanzo et al.
Developmental biology, 415(1), 98-110 (2016-05-08)
The protein inhibitor of activated STAT-1 (PIAS1) is one of the few known SUMO E3 ligases. PIAS1 has been implicated in several biological processes including repression of innate immunity and DNA repair. However, PIAS1 function during development and tissue differentiation
Gradient Fractionated Separation of Chondrogenically Committed Cells Derived from Human Embryonic Stem Cells
Natasja Leth Joergensen
BioResearch Open Access, 4(1) (2015)
Protokolle
Instructions for purifying viral RNA using GenElute™ Mammalian Total RNA Purification Kits.
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.
Einführung in Northern Blotting und Southern Blotting, bei denen es sich um beliebte Methoden zur Übertragung von Makromolekülen auf Membranen handelt. Dieser Artikel enthält außerdem ein Protokoll für Northern Blotting und ein Protokoll für Southern Blotting.