Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 25 reactions | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 218,00 | |
| 100 reactions | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 807,00 | |
| 500 reactions | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 3.720,00 |
Über diesen Artikel
€ 218,00
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 25 reactions, sufficient for 500 reactions
feature
dNTPs included, hotstart: no
technique(s)
RT-PCR: suitable, cDNA synthesis: suitable
color
colorless
input
purified RNA
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Features and Benefits
- Die praktische 5X Master-Mix-Formel ermöglicht ein schnelles und einfaches Einrichten der Reaktion; es muss nur noch ein RNA-Template zugegeben werden
- Enthält eine proprietäre Mischung aus Random- und Oligo (dT)-Primern und ein RNAse H(+)-Derivat aus Moloney-Maus-Leukämie-Virus (MMLV) Reverse Transkriptase
- Ermöglicht die unverfälschte, präzise Umwandlung von RNA in cDNA in nur 40 Minuten
- In einer einzigen Reaktion mit 20 μl kann bis zu 1 μg RNA verwendet werden; zudem sind die Reaktionen skalierbar
- Hochstabil; kann bei -20 °C bis zu 1 Jahr und bei 4 °C bis zu 1 Monat aufbewahrt werden
- Random- und Oligo (dT)-Primer sind in einem spezifischen Verhältnis vorhanden, um eine optimale Darstellung aller Transkriptionssequenzen im cDNA-Produkt zu gewährleisten
- Hohe Wiederholgenauigkeit: Mit dem vorgemischten Mastermix wird die Variabilität ausgeschaltet, die bei anderen Kits oft auftritt, bei denen die Komponenten erst gemischt werden müssen
- RNase H(+) Moloney-Maus-Leukämie-Virus (MMLV) Reverse Transkriptase sorgt dafür, dass keine RNA-Rückstände die PCR-Amplifikation stören
- Der weite Template-Eingabebereich ermöglicht die reverse Transkription sowohl von seltenen als auch von reichlich vorhandenen Genen
- Die praktische 5X Master-Mix-Formel ermöglicht ein schnelles und einfaches Einrichten der Reaktion; es muss nur noch ein RNA-Template zugegeben werden
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) RT-PCR: suitable, cDNA synthesis: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) RT-PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable |
| feature dNTPs included, hotstart: no | feature dNTPs included, hotstart: no | feature dNTPs included, hotstart: no | feature - |
| shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - |
| input purified RNA | input purified DNA | input purified RNA | input - |
| color colorless | color colorless | color - | color - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Protokolle
Reverse Transkription ist die Analyse der Genexpression zur Messung der mRNA-Konzentration eines Gens. Eine solche Analyse birgt mehrere Herausforderungen, wie z. B. die unterschiedliche Halbwertszeit der verschiedenen Transkripte, die zeitlichen Muster der Transkription und die fehlende Korrelation zum Protein.
Unser SYBR Green qPCR-Protokoll ist eine Methode zum Nachweis einer genauen Quantifizierung der Genexpression und der RT-PCR-Reaktionen.
Method for reverse transcription of RNA into DNA. Uses a premixed reagent that contains reverse transcriptase, dNTPs, primers, RNase inhibitor and buffer. Fast generation of cDNA.
Artikel
Sigma’s Imprint RNA Immunoprecipitation Kit was used to copurify human argonaute 2 (Ago2)-associated RNAs from HeLa cells. MicroRNAs reverse transcribed and quantitating using Mysticq reagents.
Challenges in gene expression analysis include mRNA stability, temporal transcription patterns, and mRNA-protein correlation, impacting accuracy.
Verwandter Inhalt
In der RT-qPCR oder quantitativen PCR mit reverser Transkription werden die Effekte der reversen Transkription und der quantitativen PCR oder Echtzeit-PCR für die Amplifikation und den Nachweis spezifischer Ziele kombiniert. Die RT-qPCR wird in vielen Anwendungen eingesetzt, darunter die Quantifizierung der Genexpressionsniveaus, die Validierung der RNA-Interferenz (RNAi) und der Nachweis von Krankheitserregern wie Viren.
Polymerase chain reaction (PCR) is a technique for amplifying nucleic acid molecules and is commonly used in many applications, including RT-PCR, hot start PCR, end point PCR and more.
Die Polymerasekettenreaktion (PCR) ist eine Methode zur Amplifikation von Nukleinsäuremolekülen und wird häufig in verschiedenen Anwendungen wie RT-PCR, Heißstart-PCR und Endpunkt-PCR eingesetzt.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| RDRT-500RXN | 04061835514014 |
| RDRT-100RXN | 04061835514007 |
| RDRT-25RXN | 04061835574834 |