Fortfahren mit
P4600
ReadyMix Taq PCR-Reaktionsmischung
with MgCl2
Synonym(e):
PCR master mix, Taq PCR master mix
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 reactions
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 227,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106300
NACRES:
NA.55
MDL number:
€ 227,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
usage
sufficient for 100 reactions
feature
dNTPs included, hotstart: no
concentration
1.5 units/reaction (50 μL reaction volume)
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
input
purified DNA
application(s)
agriculture
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
ReadyMix Taq-PCR-Reaktions-Mix ist eine zubereitete Lösung, die alles Notwendige für eine PCR-Reaktion enthält, außer den spezifischen Primern und der Template. Das Gemisch enthält die hochwertigen Sigma-Produkte Taq DNA-Polymerase, 99 % reine Desoxynukleotide und Puffer in einem 2× optimierten Reaktionskonzentrat. Zur Vorbereitung der Reaktion den ReadyMix (25 μL) zu den Primern, dem Template und Wasser (Gesamtmenge 50 μL) hinzufügen. Die Verwendung von ReadyMix Taq-PCR-Reaktions-Mix reduziert die Pipettierschritte und das Kontaminationsrisiko. Dies spart Zeit und reduziert die Fehlerwahrscheinlichkeit bei gleicher hervorragender Leistung wie der der Taq-DNA-Polymerase von Sigma.
Application
ReadyMix Taq PCR-Reaktionsmischung wird wie folgt verwendet:
  • Bei der Entwicklung und Spezifizitätsprüfung der AFLP-Marker (amplified fragment length polymorphism)
  • Bei der PCR-Reaktion für die T-RFLP-Analyse (terminaler Restriktionsfragmentlängenpolymorphismus)
  • Bei der molekularen Identifizierung von Hefen
  • Für routinemäßige PCR-Amplifikationen
Features and Benefits
  • Amplifiziert bis zu 7 kb lange Zielsequenzen
  • ReadyMix Taq-PCR-Reaktions-Mix bietet die gleiche hervorragende Leistung wie die Taq-DNA-Polymerase in einer praktischeren Formulierung
  • Verkürzte Vorbereitungszeit dank ReadyMix-Format.
  • Reduziertes Kontaminationsrisiko dank weniger Pipettierschritte.
Packaging
Das vorgegebene Reaktionsvolumen beträgt 50 μL
100RXN ist als 1 x 2,5 mL verpackt
Wird mit einem Fläschchen Wasser in PCR-Qualität zur Verdünnung bereitgestellt.
Other Notes
Eine Einheit bindet in 30 Minuten bei 74 °C 10 nmol der gesamten dNTP in säurefällbare DNA ein.
Legal Information
Die Verwendung dieses Produkts unterliegt einem oder mehreren der folgenden US-Patente und entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA: 5,789,224, 5,618,711, 6,127,155 und Ansprüchen außerhalb der USA, die dem ausgelaufenen US-Patent Nr. 5,079,352 entsprechen. Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den oben genannten Patentansprüchen für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produkts für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers. Es wird weder ausdrücklich noch implizit noch durch Rechtsverwirkung ein Rechtsanspruch unter anderen Patentsprüchen, ein Rechtsanspruch auf die Anwendung einer patentierten Methode oder ein Rechtsanspruch zur Erbringung kommerzieller Leistungen jeglicher Art übertragen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Berichten der Ergebnisse aus den Aktivitäten des Käufers gegen Entgelt oder andere kommerzielle Gegenleistungen. Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Diagnostische Anwendungen nach Roche-Patentansprüchen erfordern eine gesonderte Lizenz von Roche. Weitere Informationen über den Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
R2523D7440P1107
description
with MgCl2
description
Complete PCR reagent with standard Taq DNA Polymerase and inert dye
description
For probe-based real-time PCR
description
for High-throughput PCR of complex templates
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
RT-qPCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
color
colorless
color
red
color
colorless
color
red
feature
dNTPs included, hotstart: no
feature
dNTPs included, hotstart: no, Standard PCR
feature
dNTPs included, hotstart
feature
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR, dNTPs included, hotstart
input
purified DNA
input
purified DNA
input
purified DNA
input
purified DNA
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)