Fortfahren mit
RAB0494
Mouse TRANCE ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 533,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
mouse ... Tnfrsf11(21943)
Input:
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
Species reactivity:
mouse
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
€ 533,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
species reactivity
mouse
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 4 pg/mL
standard curve range: 2.74-2000 pg/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Tnfrsf11(21943)
General description
The Mouse Trance ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of mouse Trance in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogen
Recombinant Mouse TRANCE
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RAB0495RAB0067RAB0431
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
Gene Information
mouse ... Tnfrsf11(21943)
Gene Information
mouse ... Tnfsf12(21944)
Gene Information
mouse ... Ccl24(56221)
Gene Information
mouse ... Shh(20423)
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
input
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 4 pg/mL
standard curve range: 2.74-2000 pg/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.3 pg/mL
standard curve range: 0.27-200 pg/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 4 pg/mL
standard curve range: 3.28-800 pg/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 5 pg/mL
standard curve range: 4.1-1000 pg/mL
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • ELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)
    SDB
  • ELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)
    SDB
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    SDB
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    SDB
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    SDB
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Qiang Huang et al.
Bone, 66, 306-314 (2014-06-17)
Reactive oxygen species (ROS) are a significant pathogenic factor of osteoporosis. Ginsenoside-Rb2 (Rb2), a 20(S)-protopanaxadiol glycoside extracted from ginseng, is a potent antioxidant that generates interest regarding the bone metabolism area. We tested the potential anti-osteoporosis effects of Rb2 and
Jiang Lin et al.
Infection and immunity, 82(10), 4127-4134 (2014-07-23)
Toll-like receptors (TLRs) play a key role in the innate immune responses to periodontal pathogens in periodontal disease. The present study was performed to determine the roles of TLR2 and TLR4 signaling in alveolar bone resorption, using a Porphyromonas gingivalis-associated
C A Simpson et al.
Osteoporosis international : a journal established as result of cooperation between the European Foundation for Osteoporosis and the National Osteoporosis Foundation of the USA, 25(10), 2383-2388 (2014-06-15)
We compared circulating levels of Wnt inhibitors among patients with high bone mass mutations in LRP5, unaffected kindred, and unrelated normal controls. Inhibitors were unchanged in affected and unaffected kindred. We saw no meaningful differences between controls and affected individuals.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
RAB0494-1KT04061835548965