Fortfahren mit
R7891
Unwire full racks, polyketone
Holds 72 x 13-mm tubes, blue
Synonym(e):
moulded rack, test tube rack, Nalgene 5970-0313, benchtop tube storage, tube holder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 38,30
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Nalgene® 5970-0313
Feature:
Holds 72 x 13-mm tubes
Material:
polyketone
Packaging:
pack of 1 ea
€ 38,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polyketone
feature
Holds 72 x 13-mm tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0313
L × W × H
200 mm × 102 mm × 57 mm
color
blue
General description
Molded of durable polyketone. Unwire test tube racks have no coating that can chip or peel and permit corrosion. Excellent replacement for wire racks; withstands most lab chemicals. Excellent thermal properties and won′t get brittle in freezers. Grid design allows tubes to be tipped from side to side for clearly marking position. These racks will not float in water baths.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Unwire is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
R7266R8516R6016
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0313
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0213
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0413
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0013
feature
Holds 72 x 13-mm tubes
feature
Holds 72 x 13-mm tubes
feature
Holds 72 x 13-mm tubes
feature
Holds 72 x 13-mm tubes
material
polyketone
material
polyketone
material
polyketone
material
polyketone
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
L × W × H
200 mm × 102 mm × 57 mm
L × W × H
200 mm × 102 mm × 57 mm
L × W × H
200 mm × 102 mm × 57 mm
L × W × H
200 mm × 102 mm × 57 mm
color
blue
color
yellow
color
green
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Unwire full racks, polyketone
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
R7891-1EA04061826747070