Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 34,20 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Nalgene® 5970-0013
Feature:
Holds 72 x 13-mm tubes
Material:
polyketone
Packaging:
pack of 1 ea
€ 34,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
polyketone
feature
Holds 72 x 13-mm tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0013
L × W × H
200 mm × 102 mm × 57 mm
color
white
General description
Molded of durable polyketone. Unwire test tube racks have no coating that can chip or peel and permit corrosion. Excellent replacement for wire racks; withstands most lab chemicals. Excellent thermal properties and won′t get brittle in freezers. Grid design allows tubes to be tipped from side to side for clearly marking position. These racks will not float in water baths.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Unwire is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| material polyketone | material polyketone | material polyketone | material polyketone |
| feature Holds 72 x 13-mm tubes | feature Holds 72 x 13-mm tubes | feature Holds 72 x 13-mm tubes | feature Holds 72 x 13-mm tubes |
| manufacturer/tradename Nalgene® 5970-0013 | manufacturer/tradename Nalgene® 5970-0213 | manufacturer/tradename Nalgene® 5970-0313 | manufacturer/tradename Nalgene® 5970-0413 |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| color white | color yellow | color blue | color green |
| L × W × H 200 mm × 102 mm × 57 mm | L × W × H 200 mm × 102 mm × 57 mm | L × W × H 200 mm × 102 mm × 57 mm | L × W × H 200 mm × 102 mm × 57 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Unwire™ full racks, polyketone
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| R6016-1EA | 04061832614854 |