Fortfahren mit
R6152
Ranolazin -dihydrochlorid
≥98% (HPLC), powder, Na⁺-current blocker
Synonym(e):
(±) -4-[2-Hydroxy-3-(o-methoxyphenoxy)propyl]-1-piperazinaceto-2′,6′-xylidid -dihydrochlorid, N-(2,6-Dimethylphenyl)-4-[2-hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propyl]-1-piperazinacetamid -dihydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 253,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 794,00
€ 674,90
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H33N3O4 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
500.46
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 253,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ranolazin -dihydrochlorid, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
mp
222-229.5 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble ≥10 mg/mL
originator
Gilead
SMILES string
Cl.Cl.COc1ccccc1OCC(O)CN2CCN(CC2)CC(=O)Nc3c(C)cccc3C
InChI
1S/C24H33N3O4.2ClH/c1-18-7-6-8-19(2)24(18)25-23(29)16-27-13-11-26(12-14-27)15-20(28)17-31-22-10-5-4-9-21(22)30-3;;/h4-10,20,28H,11-17H2,1-3H3,(H,25,29);2*1H
InChI key
RJNSNFZXAZXOFX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Ranolazin-Dihydrochlorid wird wie folgt verwendet:
  • als Arzneimittel mit einem geringen Torsades-de-pointes(TdP)-Risiko zur Untersuchung seiner Auswirkungen auf die QTc-Verlängerung und elektrokardiografische (PR- und QRS-) Intervalle in kardiovaskulären Modellen für Hunde[1]
  • als partieller Fettsäureoxidations(FAO)-Inhibitor zur Untersuchung seiner Auswirkungen auf Glioblastomzellen[2]
  • als später Hemmer des Natrium(Na+)-Stroms (INaL) zur Untersuchung seiner Auswirkungen auf die atriale Tachykardie in Kaninchenherzen[3]
Biochem/physiol Actions
Ranolazin ist ein Derivat von antiischämischem Piperazin[4] und wirkt als Hemmer des Natrium(Na+)-Stroms.[3] Es kann potenziell eine diastolische Herzinsuffizienz behandeln und unterstützt eine Linderung der myokardialen diastolischen Funktion.[4]
pFOX (partielle Fettsäurenoxidation)-Inhibitor ist eine neue Klasse von anti-anginalen Arzneistoffen, die eine Beta-Oxidation von Fettsäuren hemmen und die Pyruvatdehydrogenase aktivieren. Dadurch wechselt die kardiale Energiequelle von Lipiden zu Glukose, die weniger Sauerstoff erfordert, was die Aufrechterhaltung der Myokardfunktion bei ischämischen Ereignissen unterstützt.
Features and Benefits
Diese Verbindung wurde von Gilead entwickelt. Weitere pharmazeutisch entwickelte Verbindungen und zugelassene Therapeutika/Arzneimittelkandidaten finden Sie hier.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
R0283T1330SML0608
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
solubility
H2O: soluble ≥10 mg/mL
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to off-white
color
white
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)