Fortfahren mit
T1330
Tamsulosin -hydrochlorid
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5-[(2R)-2-[[2-(2-Ethoxyphenoxy)-ethyl]-amino]-propyl]-2-methoxybenzolsulfonamid -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 127,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 515,00
€ 437,75
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H28N2O5S · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
444.97
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 127,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
originator
Boehringer Ingelheim
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.CCOc1ccccc1OCCN[C@H](C)Cc2ccc(OC)c(c2)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C20H28N2O5S.ClH/c1-4-26-17-7-5-6-8-18(17)27-12-11-22-15(2)13-16-9-10-19(25-3)20(14-16)28(21,23)24;/h5-10,14-15,22H,4,11-13H2,1-3H3,(H2,21,23,24);1H/t15-;/m1./s1
InChI key
ZZIZZTHXZRDOFM-XFULWGLBSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Tamsulosin ist ein α1A/1D-Adrenozeptor-Antagonist, der bei der Behandlung von BPH (benigner Prostatahyperplasie) verwendet wird.
Tamsulosin ist ein α1A/1D-Adrenozeptor-Antagonist, der bei der Behandlung von BPH (benigner Prostatahyperplasie) verwendet wird. Seine Wirkung als α-Blocker beinflusst auch die Iris und führt zu Komplikationen bei Operationen am Grauen Star, bekannt als "Floppy Iris Syndrom".
Features and Benefits
This compound was developed by Boehringer Ingelheim. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR15241643260R9281
description
≥98% (HPLC)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
-
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
desiccated
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tamsulosin -hydrochlorid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)