Fortfahren mit
R2520
Ribonuklease-Inhibitor human
Inhibits ribonucleases during transcription and translation experiments
Synonym(e):
RNase-Inhibitor, Ribonuklease-Inhibitor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
2500 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 192,00
10000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 614,00
€ 521,90
20000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.000,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.52
MDL number:
€ 192,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human placenta
Quality Segment
grade
Molecular Biology
form
buffered aqueous solution
mol wt
~50 kDa
concentration
30,000-50,000 units/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Der Ribonukleaseinhibitor hemmt die RNase-Aktivität durch Bildung eines festen, nicht-kovalenten 1:1-Komplexes. Es handelt sich dabei um menschliche Plazenta. Er hemmt die RNasen A, B und C. Er hemmt nicht die RNasen H, 1, T1, S1 Nuklease, SP6, T7 RNA-Polymerase, T3 RNA-Polymerase, reverse AMV-Transkriptase, reverse M-MLV-Transkriptase oder Taq-Polymerase. Der Inhibitor kann durch Phenol-Extraktion oder durch Erhitzen auf 65 °C über 10 Minuten entfernt werden.
Application
Geeignet für die Verwendung bei Folgendem:
  • In-vitro-Inhibition von Ribonukleasen
  • cDNA-Synthese
  • RT-PCR
  • In-vitro-Transkription und -Translation
Nützlich für die In-vitro-Inhibition von Ribonukleasen, einschließlich Verfahren wie cDNA-Synthese, RT-PCR und die In-vitro--Transkription und -Translation.
Biochem/physiol Actions
Inhibiert RNase durch die Bildung eines festen, nicht-kovalenten 1:1-Komplexes.
Inhibiert RNase durch die Bildung eines festen, nicht-kovalenten 1:1-Komplexes. Inhibiert außerdem Angiogenin, einen Promoter der Neovaskularisation, der homolog mit RNase A ist.
Physical form
Lösung in 50 % Glycerol, mit 20 mM HEPES-KOH, pH 7,6, 50 mM KCl und 8 mM DTT
Other Notes
Der Ribonukleaseinhibitor wird in einer Lösung in 20 mM HEPES-KOH (pH 7,6), 50 mM KCl, 8 mM DTT und 50 % Glycerin bereitgestellt.
Dieser Inhibitor der RNase-Aktivität wird aus humaner Plazenta isoliert und als gepufferte wässrige Glycerinlösung bereitgestellt.
Eine Einheit reduziert die Aktivität von 5 ng Ribonuklease A um 50 % in einem zyklischen Cytidin 2′:3′-Monophosphat-System.
Lösung in 50 % Glycerol, mit 20 mM HEPES-KOH, pH 7,6, 50 mM KCl und 8 mM DTT
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
R1158R6513R5503
biological source
human placenta
biological source
-
biological source
-
biological source
bovine pancreas
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
lyophilized
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
mol wt
~50 kDa
mol wt
~50 kDa
mol wt
13.7 kDa, ~13,700
mol wt
~13,700
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Instructions
Global Trade Item Number
SKUGTIN
R2520-2.5KU04061835574759
R2520-20KU04061833655191
R2520-10KU04061833655184
Questions
  1. Hi, what is the temperature range in which this product inhibits RNase activity? Thanks,
    1 answer
    1. The exact temperature range for RNase inhibition has not been determined. This product has shown activity from room temperature to 50 °C. Denaturing conditions, such as urea or temperatures above 50 °C, should be avoided as they may cause the release of active ribonuclease from the complex.