Merck
R6513
Sigma-Aldrich
Ribonuklease A aus Rinderpankreas
Ribonuclease A from bovine pancreas
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
for molecular biology, ≥70 Kunitz units/mg protein, lyophilized
Synonym(e):
Pankreatische Ribonuklease, RNAsea, RNase A, Ribonuclease I
Größe auswählen
10 MG
€ 90,60
50 MG
€ 313,00
250 MG
€ 1.250,00
500 MG
€ 1.900,00
1 G
€ 3.940,00
€ 90,60
Voraussichtliches Versanddatum30. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 90,60
50 MG
€ 313,00
250 MG
€ 1.250,00
500 MG
€ 1.900,00
1 G
€ 3.940,00
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.53
€ 90,60
Voraussichtliches Versanddatum30. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
for molecular biology
Qualitätsniveau
Form
lyophilized
Spezifische Aktivität
≥70 Kunitz units/mg protein
Mol-Gew.
13.7 kDa
~13,700
Fremdaktivität
Exonuclease and endonuclease, none detected
NICKase and DNase, none detected
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[nH]1cnc(c1)CC(NC(=O)CCN)C(=O)O
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
InChIKey
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
RNase A ist ein einkettiges Polypeptid mit 124 Aminosäuren, die durch vier Disulfidbrücken verbunden sind.[1] Im Gegensatz zur RNase B ist RNase A kein Glycoprotein. RNase A kann durch Alkylierung von His12 bzw. His119, die sich an der aktiven Stelle des Enzyms befinden, gehemmt werden. Aktivatoren von RNase A sind Kalium- und Natriumsalze.
RNase A ist eine Endoribonuklease, die am 3′-OH-Phosphat eines Pyrimidin-Nukleotids angreift. Die Sequenz pG-pG-pC-pA-pG wird gespalten und ergibt pG-pG-pCp und A-pG. Das Enzym hat bei einzelsträngiger RNA die höchste Aktivität.
RNase A, Ribonuklease A, ist eine Endoribonuklease, die Phosphodiester-Bindungen an RNA-Einzelsträngen nach Pyrimidin-Nukleotiden spaltet. Sie greift am 3′-Phosphatende an (z. B. wird die Sequenz pG-pG-pC-pA-pG gespalten und ergibt pG-pG-pCp und A-pG). Das Enzym hat bei einzelsträngiger RNA die höchste Aktivität. RNase A ist ein einkettiges Polypeptid mit 4 Disulfidbrücken. Im Gegensatz zur RNase B ist sie kein Glycoprotein. Ribonukleasen hydrolysieren die DNA nicht, da die DNA keine 2′-OH-Gruppen enthält, die für die Bildung zyklischer Zwischenprodukte von höchster Bedeutung sind. RNase A kann auch RNA aus Proteinproben hydrolysieren. RNase A kann durch Alkylierung des His12 und His119 gehemmt und durch Kalium- und Natriumsalze aktiviert werden. RNAse wird durch vorhandene Schwermetallionen gehemmt. RNase wird außerdem kompetitiv durch DNA gehemmt.
Anwendung
  • RNase A wird zur Entfernung von RNA aus DNA-Plasmidpräparationen, aus Präparationen von genomischer DNA und aus Proteinproben verwendet.
  • RNase A wird ferner in der RNA-Sequenzanalyse und in Schutzassays eingesetzt.
  • RNase A wurde als Hilfsmittel für das computerunterstützte Wirkstoffdesign verwendet.
  • RNase A unterstützt die Analyse von RNA-Sequenzen.
  • RNase A hydrolysiert in Proteinproben enthaltene RNA.
  • Die Aufreinigung von DNA wird durch Rnase A unterstützt.
Ribonuclease A aus Rinderpankreas wird verwendet:
  • bei der Reinigung von Plasmid-DNA
  • zum Verdauen und Vermeiden der Färbung doppelsträngiger RNA beim Färben von Kernen[2]
  • zum Immunperoxidase- und Immunfluoreszenznachweis[3]
  • zur Behandlung von Zellen vor der Durchflusszytometrie
  • als Bestandteil des Post-Hybridisierungspuffers zum Waschen von FFPE-Gewebeschnitten nach der In-situ-Hybridisierung[4]
  • zur Behandlung von Zellen während der Präparation von Extrakten äußerer Membranproteine[5]
  • RNase-Schutzassay
  • Entfernung unspezifisch gebundener RNA
  • Analyse der RNA-Sequenzen
  • Hydrolyse von RNA in Proteinproben
Leistungsmerkmale und Vorteile
Unsere stabile Ribonuklease A, RNase A eignet sich für die Entfernung von RNA, die RNA-Sequenzierung und die Aufreinigunn von DNA.
Hinweis zur Analyse
Proteinbestimmung nach E.
Sonstige Hinweise
Aktivatoren von RNase A sind Kalium- und Natriumsalze. RNase A kann durch Alkylierung von His12 oder His119 gehemmt werden.
Eine wichtige Anwendung von RNase A ist die Entfernung von RNA aus Plasmid-DNA-Präparationen. Für diese Anwendung wird DNase-freie RNase A bei einer Endkonzentration von 10 μg/ml verwendet.
Das Kochen von Stammlösungen dieses RNase A-Produkts zur Inaktivierung von DNase-Resten ist nicht erforderlich und kann zur Ausfällung von RNase und möglicherweise einem Verlust der Enzymaktivität führen. Wenn eine RNase A-Lösung bei neutralem pH-Wert erhitzt wird, findet eine Ausfällung statt. Bei Erhitzung bei einem niedrigeren pH-Wert findet aufgrund vorhandener Proteinverunreinigungen eine gewisse Ausfällung statt.
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Inhibitor
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Santella, Regina M., and Yu-Jing Zhang
DNA Fingerprinting: An Introduction (2011)
Rapid and irreversible CD4+ T-cell depletion induced by the highly pathogenic simian/human immunodeficiency virus SHIVDH12R is systemic and synchronous
Igarashi Tatsuhiko, et al.
Journal of Virology (2002)
Kento Kurata et al.
International journal of oncology, 49(6), 2303-2308 (2016-10-18)
Anaplastic thyroid cancer (ATC) is a rare malignancy that progresses extremely aggressively and often results in dismal prognosis. We investigated the efficacy of inhibiting the activated RAS/RAF/MEK pathway in ATC cells aiming to clarify the mechanism of effect and resistance.
Production of hen egg yolk immunoglobulins simultaneously directed against Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimurium in the same egg yolk
Chalghoumi, Raja, et al.
Poultry Science (2008)
Berg JM, Tymoczko JL, Stryer L.
BioChemistry: An Indian Journal (2002)
Protokolle
This procedure may be used for determination of Ribonuclease A (RNase A) activity.
Verwandter Inhalt
KOD One™ PCR Master Mix overview for ultra-fast PCR with high specificity, fidelity, and yield
KOD One™ PCR Master Mix overview for ultra-fast PCR with high specificity, fidelity, and yield
Chromatograms
application for HPLC
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. Why is RNase A activity not listed as micromoles per minute, and what is a Kunitz unit?
    1 answer
    1. The Kunitz unit was created to reflect the non-linear nature of the RNAse enzymatic reaction. As the reaction progresses the activity changes due to RNA as a heterogeneous polymeric substrate; therefore, the unit of moles or micomoles per minute becomes inaccurate. As such, our enzymatic assay describes a unit that varies throughout the reaction: One unit will cause a decrease of 100% per minute in the value of E0 - Ef at pH 5.0 at 25°C. Ef is determined in the RNAse control step, while E0 reflects the current reaction rate.
      Helpful?
  2. What working concentration of Product R6513, Ribonuclease A from bovine pancreas (RNase A), do you suggest?
    1 answer
    1. We suggest using RNase A at a concentration of 10 ug/ml.
      Helpful?
  3. Do I need to boil Product R6513, Ribonuclease A from bovine pancreas (RNase A), to inactivate residual DNases?
    1 answer
    1. Boiling of stock solutions to inactivate residual DNase is not necessary and may cause precipitation of RNase with loss of enzymatic activity.
      Helpful?
  4. What is the solubility of Product R6513, Ribonuclease A from bovine pancreas (RNase A)?
    1 answer
    1. Stock solutions of RNase A can be made in 10 mM Tris-HCl, pH 7.5, 15 mM NaCl at a concentration of 10 mg/mL.
      Helpful?
  5. How are solutions of Product R6513, Ribonuclease A from bovine pancreas (RNase A), stored?
    1 answer
    1. RNase A solutions can be stored, aliquoted and frozen at -20 °C.
      Helpful?
  6. What is the shelf life of Product R6513, Ribonuclease A from bovine pancreas (RNase A)?
    1 answer
    1. This product is stable for at least 3 years when stored properly at -20 °C.
      Helpful?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. Brighton, United Kingdom
    • Reviews 5
    • Votes 4
    5 out of 5 stars.
    Clean and working RNase A to prepare gDNA and gDNA-based libraries
    This ribonuclease A is clean, and does not contain any DNase. So, it does not require boiling. It has consistently worked for us.