Fortfahren mit
R1277
Nunc® CryoTube® racks
CryoTube rack holds 40 cryogenic tubes, 1 rack/pk
Synonym(e):
cryogenic vial rack, cyrogenic tube rack, Nunc 376589, tube organizer, tube storage
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 44,30
€ 37,65
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103000
Manufacturer/tradename:
Nunc 376589
Packaging:
pack of 1 ea
€ 37,65
Listenpreis€ 44,30Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nunc 376589
technique(s)
cryopreservation: suitable
General description
Expand the functionality of cryogenic tube products with Nunc® CryoTube® holder, benchtop tube and vial containers for single-handed capping and decapping.
Features and Benefits
  • Polystyrene coders snap into the caps for easy sample identification
  • Anti-rotation feature for one handed capping and decapping
Legal Information
CryoTube is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
TMO331827-BRTMO331828-BRTMO331826-BR
manufacturer/tradename
Nunc 376589
manufacturer/tradename
Nunc 331827-BR
manufacturer/tradename
Nunc 331828-BR
manufacturer/tradename
Nunc 331826-BR
packaging
pack of 1 ea
packaging
case of 10 ea
packaging
case of 10 ea
packaging
case of 10 ea
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
R1277-1EA04061826746998