Fortfahren mit
R0503
Reaktivrot 120−Agarose
saline suspension, Type 3000-CL
Synonym(e):
Reactive Red Agarose, Red 120-Agarose, Red Agarose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 71,40
€ 60,69
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 233,00
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 687,00
€ 583,95
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.56
MDL number:
€ 60,69
Listenpreis€ 71,40Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
plant
Quality Segment
type
Type 3000-CL
form
saline suspension
extent of labeling
≥3 μmol per mL
technique(s)
affinity chromatography: suitable
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
suitability
suitable for chromatography
storage temp.
2-8°C
Application
Reactive Red 120-agarose is used in affinity chromatography, protein chromatography and dye resins. Reactive Red 120-agarose has been used to study wheat quality breeding as well as to provide strong evidence that purified human P-glycoprotein (Pgp) functions as an ATP-dependent drug transporter.
Physical form
Suspension in 0.5 M NaCl, enthält 0.02% Thiomersal
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
R037800541557450
biological source
plant
biological source
-
biological source
-
biological source
-
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
saline suspension
form
powder
form
powder
form
solid
suitability
suitable for chromatography
suitability
-
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
10-30°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
R0503-100ML04061837766619
R0503-25ML04061836693862
R0503-2.5ML04061836973643
R0503-5ML04061836693879