Fortfahren mit
557450
Rutheniumrot
Calcium channel blocker, solid
Synonym(e):
Rutheniumrot, Ammonisiertes Rutheniumoxychlorid, RR
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 88,10
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6
CAS-Nummer:
MDL number:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated
€ 88,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Rutheniumrot, A blocker of transmembrane Ca2+ fluxes (IC50 = 7 µM) that attenuates capsaicin-induced cation channel opening.
Quality Level
description
Merck USA index - 14, 8300
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
red-black
solubility
ammonia: soluble, water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
General description
Ein Blocker der Transmembran/Ca2+ Flüsse (IC50 = 7 µ;M), der die durch Capsaicin induzierte Kationenkanalöffnung abschwächt. Hemmt die Ca2+-induzierte Ca2+-Freisetzung aus Ryanodin-sensitiven intrazellulären Ca2+-Speichern. Hemmt die K+-stimulierte Katecholaminsekretion (IC50 = 6 µ;M).
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Blocker der Transmembran-Ca2+-Flüsse
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Ziel-IC50: 7 µ;M f[r die Blockierung der Transmembran-Ca2+-Flüsse; 6 µ;M für die Hemmung der K+-stimulierten Katecholaminsekretion
Other Notes
Merck Index 13, 8379.
Phillippe, M. and Basa, A. 1996. Biochem. Biophys. Res. Commun. 221, 656.
Buratti, R., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun. 213, 1082.
Hamilton, M.G. and Lundy, P.M. 1995. J. Pharmacol. Exp. Ther. 273, 940.
Gomis, A., et al. 1994. Biochem. Pharmacol. 47, 225.
Stjame, P., et al. 1994. Acta Otolaryngol. 114, 651.
Ma, J. 1993. J. Gen. Physiol.102, 1031.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
R275100541104550
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
10-30°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
10-30°C
solubility
ammonia: soluble, water: soluble
solubility
water: 10 mg/mL
solubility
water: 10 mg/mL, clear to turbid
solubility
ethanol: 10 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL
storage condition
OK to freeze, desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, protect from light
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
557450-250MG04055977268096