Fortfahren mit
P9667
Methylpalmitoleat
≥99% (capillary GC), liquid
Synonym(e):
cis-9-Hexadecensäure-methylester, Methyl-palmitoleat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 45,80
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 113,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 184,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)5CH=CH(CH2)7COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.43
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-303-2
Beilstein/REAXYS Number:
1726111
MDL number:
€ 45,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Macadamia integrifolia oil
Quality Segment
assay
≥99% (capillary GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
bp
180-183 °C/1 mmHg (lit.)
mp
−0.5-0.5 °C (lit.)
density
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
unsaturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C17H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h8-9H,3-7,10-16H2,1-2H3/b9-8-
InChI key
IZFGRAGOVZCUFB-HJWRWDBZSA-N
Application
  • Bioprospection of the Antarctic Diatoms Craspedostauros ineffabilis IMA082A and Craspedostauros zucchelli IMA088A.: Diese Studie untersucht das bioprospektive Potenzial antarktischer Diatomeen und identifiziert bioaktive Verbindungen einschließlich Methylpalmitoleat, das in Pharmazeutika und Nutrazeutika eingesetzt werden könnte (Trentin et al., 2024).
Packaging
Verschweisste Ampulle
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
76176PHR37331431625
biological source
Macadamia integrifolia oil
biological source
-
biological source
-
biological source
-
functional group
ester
functional group
ester
functional group
-
functional group
-
assay
≥99% (capillary GC)
assay
≥98.5% (GC)
assay
-
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
form
liquid
form
-
form
-
form
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylpalmitoleat
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P9667-500MG04061834405092
P9667-1G04061834404965
P9667-100MG04061835548118
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf