Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)5CH=CH(CH2)7COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.43
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-303-2
Beilstein/REAXYS Number:
1726111
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.451
bp
180-183 °C/1 mmHg (lit.)
mp
−0.5-0.5 °C (lit.)
density
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
functional group
ester
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C17H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h8-9H,3-7,10-16H2,1-2H3/b9-8-
InChI key
IZFGRAGOVZCUFB-HJWRWDBZSA-N
General description
Methylpalmitoleat ist ein Methylester der einfach ungesättigten Fettsäure Polmitoleinsäure.
Application
Dieser Analysestandard kann wie folgt verwendet werden:
- gleichzeitige Bestimmung von Fettsäuren in Rinderkolostrumproben mittels GC-FID nach ihrer Derivatisierung zu Esterformen unter Verwendung eines sauren Katalysators, Bortrifluorid
- Fettsäureanalyse von Biodiesel aus Datura stramonium Linn. mittels an Massenspektrometrie gekoppelter Gaschromatografie (GC-MS).
Other Notes
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylpalmitoleat
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?