Fortfahren mit
P9564
Phleomycin
from Streptomyces verticillus, powder, DNA replication inhibitor
Synonym(e):
FT-0697305
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 175,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 320,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.050,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
€ 175,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Phleomycin aus Streptomyces verticillus, powder
form
powder
Quality Segment
shelf life
2 yr
color
blue
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C51H75N17O21S2/c1-16-29(65-41(68-38(16)54)21(8-27(53)72)60-9-20(52)39(55)78)44(82)67-31(34(22-10-58-15-61-22)88-49-50(5,36(76)33(74)25(11-69)87-49)89-47-37(77)51(85,48(57)84)35(75)26(12-70)86-47)45(83)62-18(3)32(73)17(2)42(80)66-30(19(4)71)43(81)59-7-6-28-63-24(14-90-28)46-64-23(13-91-46)40(56)79/h10,13,15,17-18,20-21,24-26,30-37,47,49,60,69-70,73-77,85H,6-9,11-12,14,52H2,1-5H3,(H2,53,72)(H2,55,78)(H2,56,79)(H2,57,84)(H,58,61)(H,59,81)(H,62,83)(H,66,80)(H,67,82)(H2,54,65,68)/t17?,18?,20?,21?,24?,25-,26?,30?,31?,32?,33+,34?,35-,36-,37-,47-,49-,50-,51+/m0/s1
InChI key
QRBLKGHRWFGINE-UGWAGOLRSA-N
General description
Phleomycin is a glycopeptide antibiotic and is a member of the bleomycin family.[1]
Application
Phleomycin from Streptomyces verticillus has been used as an antibiotic in the screening of transformants of Trypanosoma brucei[2]. It has also been used as an antibiotic in the maintenance of Escherichia coli.[3]
Biochem/physiol Actions
Phleomycin can bind and intercalate with the DNA that leads to DNA strand breaks. It acts as an inhibitor of DNA replication.[1]
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B5507153615711
form
powder
form
crystalline
form
powder or crystals
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
blue
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
mode of action
DNA synthesis | interferes
mode of action
DNA synthesis | interferes
mode of action
DNA synthesis | interferes
mode of action
-
shelf life
2 yr
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Verwandter Inhalt
Product Information Sheet
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P9564-100MG04061834403968
P9564-5MG04061834403982
P9564-25MG04061834403975