Fortfahren mit
B5507
Bleomycin sulfate
DNA synthesis inhibitor, crystalline
Synonym(e):
Blenoxane, Bleo, Blexane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
15 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 876,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
EC Number:
232-925-2
MDL number:
Form:
crystalline
€ 876,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Bleomycinsulfat aus Streptomyces verticillus, crystalline, 1.5-2.0 U/mg
form
crystalline
Quality Segment
specific activity
1.5-2.0 U/mg
color
white to off-white
solubility
H2O: 20 mg/mL
cation traces
Cu: ≤0.10%
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-]S([O-])(=O)=O.C[C@@H](O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](NC(=O)c1nc(nc(N)c1C)[C@H](CC(N)=O)NC[C@H](N)C(N)=O)[C@@H](O[C@@H]2O[C@@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H](OC(N)=O)[C@@H]3O)c4c[nH]cn4)C(=O)NCCc5nc(cs5)-c6ncc(s6)C(=O)NCCC[S+](C)C.C[C@@H](O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](NC(=O)c7nc(nc(N)c7C)[C@H](CC(N)=O)NC[C@H](N)C(N)=O)[C@@H](O[C@@H]8O[C@@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]8O[C@@H]9O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H](OC(N)=O)[C@@H]9O)c%10c[nH]cn%10)C(=O)NCCc%11nc(cs%11)-c%12ncc(s%12)C(=O)NCCC[S+](C)C
InChI
1S/2C55H83N17O21S3.H2O4S/c2*1-20-33(69-46(72-44(20)58)25(12-31(57)76)64-13-24(56)45(59)82)50(86)71-35(41(26-14-61-19-66-26)91-54-43(39(80)37(78)28(16-73)90-54)92-53-40(81)42(93-55(60)88)38(79)29(17-74)89-53)51(87)67-22(3)36(77)21(2)47(83)70-34(23(4)75)49(85)63-10-8-32-68-27(18-94-32)52-65-15-30(95-52)48(84)62-9-7-11-96(5)6;1-5(2,3)4/h2*14-15,18-19,21-25,28-29,34-43,53-54,64,73-75,77-81H,7-13,16-17,56H2,1-6H3,(H13-,57,58,59,60,61,62,63,66,67,69,70,71,72,76,82,83,84,85,86,87,88);(H2,1,2,3,4)/t2*21-,22+,23+,24-,25-,28-,29+,34+,35+,36-,37+,38+,39-,40-,41-,42+,43-,53-,54-;/m00./s1
InChI key
OOXTWFJZZAJGKA-CNLAFNBISA-N
General description
Chemische Struktur: Glykopeptid
Bleomycinsulfat ist ein antineoplastisches Antibiotikum, das aus Streptomyces verticillus isoliert wird. Es wird zum Einsatz als Zellkulturmittel in einer Konzentration von 10–100 μg/mL empfohlen.
Application
Bleomycinsulfat ist ein antineoplastisches Antibiotikum, das aus Streptomyces verticillus isoliert wird. Es wird zum Einsatz als Zellkulturmittel in einer Konzentration von 10–100 μg/mL empfohlen.
Aus Streptomyces verticillus gewonnenes Bleomycinsulfat wird verwendet:
  • zur Untersuchung der Auswirkungen von Telomerverkürzungen auf die Lungenfibrose
  • zur Induktion von Lungenverletzungen und der Untersuchung entsprechender Auswirkungen auf die CEACAM6-Expression
  • als eine DNA-alkylierende Substanz, um Lungenverletzungen zu induzieren
  • zur Untersuchung der Auswirkungen auf die CEACAM6-Expression
  • zur Induktion von Lungenverletzungen
  • nachfolgende Fibrose bei Tieren
Biochem/physiol Actions
Bleomycinsulfat bindet an DNA, verursacht eine ssDNA-Spaltung bei spezifischen Basensequenzen und hemmt die DNA-Synthese. Für diese inhibitorische Aktion muss Bleomycin Sauerstoff und ein Metallion binden. Auch die Spaltung von RNA ist möglich, in geringerem Umfang aber mit größerer Selektivität. Es agiert als Induktor und Regulator der Apoptose und hemmt die Tumor-Angiogenese.
Features and Benefits
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für die Forschung im Bereich der Apoptose. Weitere empfohlene Apoptoseprodukte finden Sie hier. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie hier: sigma.com/discover-bsm.
Preparation Note
Das Produkt ist bei einer Konzentration von 20 mg/ml wasserlöslich und mehrere Tage lang aktiv. Eine Lösung von 2 Einheiten/ml in 0,1 M neutralem Kaliumphosphat sollte innerhalb von 14 Tagen aufgebraucht werden. Eine Lösung mit einer Konzentration von 3 Einheiten/ml in regulärer Kochsalzlösung ist drei Monate lang aktiv.
This product is a mixture of glycopeptides antibiotics containing Bleomycin A2 (70%) and B2(30%). Bleomycins differ from each other in the terminal amine and show varying biological activity.
Other Notes
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren; stark hygroskopische Substanz
Dieses Produkt ist eine Mischung aus Glycopeptid-Antibiotika, die Bleomycin A2 (70 %) bzw. B2(30 %) enthalten. Bleomycine unterscheiden sich im terminalen Amin und zeigen unterschiedliche biologische Aktivität.
Disclaimer
Dieses Produkt sollte bei 2–8 °C gelagert werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B8416153611076308
form
crystalline
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
lyophilized powder (
)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 20 mg/mL
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
cation traces
Cu: ≤0.10%
cation traces
-
cation traces
Cu: ≤0.1%
cation traces
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Muta. 1B - Repr. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B5507-15UN04061833433881