Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 97,80 | |
| 10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 488,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H47NO7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
461.63
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@@H](N)CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C24H47NO7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(27)18(25)17-31-24-23(30)22(29)21(28)20(16-26)32-24/h14-15,18-24,26-30H,2-13,16-17,25H2,1H3/b15-14+/t18-,19+,20+,21-,22-,23+,24+/m0/s1
InChI key
HHJTWTPUPVQKNA-PIIMIWFASA-N
Application
Psychosine has been used as a lipid in lipid-protein overlay binding assay.
Biochem/physiol Actions
Psychosine is a neurotoxic lysosphingolipid and a glycolipid precursor for the synthesis of cerebrosides. It is synthesized from galactosylceramide, phrenosin. Elevated psychosine levels are implicated in Krabbe disease. It mediates demyelination and consequently oligodendrocytes degeneration. Psychosine is also correlated to neurological disease, Globoid cell leukodystrophy (GLD), where in galactosylceramidase (GALC) enzyme deficiency leads to its accumulation.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form lyophilized powder | form powder | form powder | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| P9256-10MG | 04061834402657 |
| P9256-1MG | 04061826676707 |