Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 44,90 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22O10S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
358.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
S([C@@H]2O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO)C1O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O10S/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7+,8+,9-,10-,11+,12?/m1/s1
InChI key
SYKYBMOFPMXDRQ-VVLLKYQZSA-N
Biochem/physiol Actions
Thiodigalactoside (TDG)is a potent inhibitor of galectin-1 (GAL1) that suppress tumor growth by inhibiting multiple cancer enhancing activities of galectin-1, including immune cell dysregulation, angiogenesis and protection against oxidative stress. Thiodigalactoside reverses galectin-1-induced cisplatin resistance in HCC cells. Thiodigalactoside significantly reduces body weight gain in diet-induced obese rats.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder or solid | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (TLC) | assay ≥90% | assay ≥98% (TLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility water: 19.60-20.40 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow | solubility - | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless |
| color white to beige | color white | color - | color white |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?