Fortfahren mit
P9180
Procaterol hydrochloride
β2 adrenoceptor agonist, powder
Synonym(e):
erythro-8-Hydroxy-5-[1-hydroxy-2-(isopropylamino)butyl]-2(1H)-quinolinone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 157,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H22N2O3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
326.82
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
263-763-0
MDL number:
Form:
powder
Quality level:
€ 157,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Procaterol hydrochloride,
form
powder
Quality Level
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CC[C@H](NC(C)C)[C@H](O)c1ccc(O)c2NC(=O)C=Cc12
InChI
1S/C16H22N2O3.ClH/c1-4-12(17-9(2)3)16(21)11-5-7-13(19)15-10(11)6-8-14(20)18-15;/h5-9,12,16-17,19,21H,4H2,1-3H3,(H,18,20);1H/t12-,16+;/m0./s1
InChI key
AEQDBKHAAWUCMT-CVHDTDHSSA-N
General description
Procaterol is used to prevent lung fibroblast migration. It has anti-inflammatory properties. It can block type 2 T helper (Th2)-related chemokine production in human monocytes and bronchial epithelial cells.
Biochem/physiol Actions
β2-adrenoceptor agonist; bronchodilator.
Features and Benefits
This compound is featured on the β-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P4670P0884SML1925
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mutsuo Yamaya et al.
European journal of pharmacology, 650(1), 431-444 (2010-10-14)
β(2) agonists reduce the frequency of exacerbations in patients with bronchial asthma and chronic obstructive pulmonary disease caused by respiratory virus infection. β(2) agonists reduce the production of pro-inflammatory cytokines. However, the inhibitory effects of β(2) agonists on the infection
Masahiro Satake et al.
Arzneimittel-Forschung, 61(1), 8-13 (2011-03-02)
The purpose of this study was to evaluate the inhibitory effect of procaterol (procaterol hydrochloride, CAS 62929-91-3) on exercise dynamic lung hyperinflation during the 6-min walk test (6MWT) in stable chronic obstructive disease (COPD) patients. Fourteen patients with stable COPD
Ethanolamines: Advances in Research and Application (2012)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P9180-10MG04061834402626