Fortfahren mit
P8692
Paromomycin -sulfat (Salz)
powder, suitable for plant cell culture, BioReagent
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 191,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 715,00
€ 607,75
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H45N5O14 · xH2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
615.63 (free base basis)
UNSPSC Code:
10171502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.72
Beilstein/REAXYS Number:
5715182
€ 191,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Paromomycin -sulfat (Salz), suitable for plant cell culture, BioReagent
product line
BioReagent
Quality Level
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
application(s)
agriculture
mode of action
protein synthesis | interferes
SMILES string
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H](O[C@@]2([H])[C@H](O[C@@]3([H])[C@H](O)[C@H](O[C@]4([H])[C@H](N)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](CN)O4)[C@@H](CO)O3)[C@@H](O)[C@H](N)C[C@@H]2N)[C@@H]1N.C
InChI
1S/C23H45N5O14.CH4/c24-2-7-13(32)15(34)10(27)21(37-7)41-19-9(4-30)39-23(17(19)36)42-20-12(31)5(25)1-6(26)18(20)40-22-11(28)16(35)14(33)8(3-29)38-22;/h5-23,29-36H,1-4,24-28H2;1H4/t5-,6+,7+,8-,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23+;/m1./s1
InChI key
OYJABWUHUYVDMJ-UDXJMMFXSA-N
General description
Chemische Struktur: Aminoglykosid
Application
Paromomycin (Monomycin) ist ein Aminoglykosid-Antibiotikum zur Selektion gentechnisch veränderter Pflanzen und Pflanzenzellen.
Biochem/physiol Actions
Antimikrobielles Spektrum: Gramnegative und grampositive Bakterien, einige Protozoen-Arten und begrenzt antiparasitär.
Wirkungsweise: Hemmt die Initiation und Elongation während der Proteinsynthese.
Paromomycin hemmt die Initiation und Elongation der Proteinsynthese durch Bindung an 16S ribosomale RNA. Paromomycin bindet an der A-Stelle, wodurch defekte Polypeptidketten entstehen und zum Zelltod führen.
Packaging
5 g, 25 g
Other Notes
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P9297P50571500003
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, parasites
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
product line
BioReagent
product line
-
product line
BioReagent
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
application(s)
agriculture
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paromomycin -sulfat (Salz)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Die Abtötungskurve von Antibiotika ist ein Dosis-Wirkungs-Versuch, in dem Säugerzellen zunehmenden Mengen eines selektiven Antibiotikums ausgesetzt werden
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Kazuki Saito et al.
Nucleic acids research, 43(9), 4591-4601 (2015-04-22)
In eukaryotes, the tRNA-mimicking polypeptide-chain release factor, eRF1, decodes stop codons on the ribosome in a complex with eRF3; this complex exhibits striking structural similarity to the tRNA-eEF1A-GTP complex. Although amino acid residues or motifs of eRF1 that are critical
Takahiko Akematsu et al.
iScience, 23(1), 100749-100749 (2019-12-31)
During sexual reproduction in the ciliate, Tetrahymena thermophila, cells of complementary mating type pair ("conjugate") undergo simultaneous meiosis and fertilize each other. In both mating partners only one of the four meiotic products is "selected" to escape autophagy, and this
Vasundhra Bhandari et al.
PLoS neglected tropical diseases, 6(5), e1657-e1657 (2012-05-26)
With widespread resistance to antimonials in Visceral Leishmaniasis (VL) in the Indian subcontinent, Miltefosine (MIL) has been introduced as the first line therapy. Surveillance of MIL susceptibility in natural populations of Leishmania donovani is vital to preserve it and support
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P8692-25G04061834401667
P8692-5G04061834401674