Fortfahren mit
P8688
(S)-(−)-Propranolol -hydrochlorid
≥98% (TLC), β1- and β2-aadrenergic receptor blocker, powder
Synonym(e):
(S)-1-Isopropylamino-3-(1-naphthyloxy)-2-propanol -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 107,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 394,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H7OCH2CH(OH)CH2NHCH(CH3)2·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
295.80
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
224-096-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3574966
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
Quality level:
€ 107,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
(S)-(−)-Propranolol -hydrochlorid, ≥98% (TLC), powder
Quality Level
assay
≥98% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]25/D −25.5°, c = 1.0 in ethanol(lit.)
mp
193-195 °C (lit.)
solubility
ethanol: 10 mg/mL, DMSO: <14.5 mg/mL, H2O: 50 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 8.0 mg/mL
originator
AstraZeneca
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CC(C)NC[C@H](O)COc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3;1H/t14-;/m0./s1
InChI key
ZMRUPTIKESYGQW-UQKRIMTDSA-N
General description
Mit Hitze. Wässrige Lösungen sind am stabilsten bei pH 3.0 und zersetzen sich schnell bei basischemc pH. Bei der Zersetzung entfärbt sich die Lösung.
Application
(S)-(−)-Propranolol hydrochloride has been used:
  • as a non-selective β-blocker propranolol to inhibit the actions of epinephrine in mice
  • as a β1- and β2-aadrenergic receptor blocker in rat
  • as a medium supplement to investigate its effect on adipogenesis in hemangioma-derived stem cells (HemSC)
Biochem/physiol Actions
(S)-(−)-Propranolol hydrochloride is biologically active enantiomer. It acts as β1 receptor antagonist in thalamocortical neurons. (S)-(−)-Propranolol hydrochloride elicits its inhibitory function on the β1 adrenoceptor in trigeminovascular pain pathway and serves as a preventive medicine in migraine.
Active β-adrenoceptor blocking enantiomer, as measured by inhibition of isoprenaline-induced tachycardia; Propranolol is also non-specific 5-HT1A, 5-HT1B and 5-HT1C serotonin receptor antagonist. The stereoselective association of mianserin and propranolol with the 5HT1A, 5HT1B and 5HT1C sites may prove useful in the characterization of these sites
Features and Benefits
This compound is featured on the β-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by AstraZeneca. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P0689P0884H127
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
ethanol: 10 mg/mL, H2O: 50 mg/mL, DMSO: <14.5 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 8.0 mg/mL
solubility
ethanol: 10 mg/mL, DMSO: <14.5 mg/mL, H2O: 50 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 8.0 mg/mL
solubility
ethanol: 10 mg/mL, DMSO: <14.5 mg/mL, H2O: 50 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 8.0 mg/mL
solubility
H2O: slightly soluble 1.5 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: >14 mg/mL, ethanol: soluble
originator
AstraZeneca
originator
AstraZeneca
originator
AstraZeneca
originator
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Rizaldy C Zapata et al.
The Journal of nutritional biochemistry, 65, 115-127 (2019-01-28)
Moderate dietary protein restriction promotes hyperphagia and thermogenesis; however, little is known of whether these responses are due to restriction of the essential amino acids tryptophan and histidine. Here, we determined whether restriction of tryptophan and histidine alone recapitulate the
Dietary Tryptophan Restriction Dose-Dependently Modulates Energy Balance, Gut Hormones, and Microbiota in Obesity-Prone Rats
Zapata RC, et al.
Obesity (Silver Spring, Md.), 26(4), 730-739 (2018)
Yee Yin Ho et al.
Food & function, 8(6), 2110-2114 (2017-05-18)
We found that intraduodenal administration of l-ornithine (l-Orn) stimulates growth hormone (GH) secretion in Wistar rats, and then investigated its mechanism. GH-releasing activity after intraduodenal administration of l-Orn was blocked by [d-Lys
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P8688-100MG04061834401643
P8688-500MG04061834401650