Fortfahren mit
H127
p-Fluorohexahydro-sila-difenidol hydrochloride
powder, ≥98% (HPLC)
Synonym(e):
Cyclohexyl-(4-fluorophenyl)-(3-N-piperidinopropyl)silanol hydrochloride, P-F-HHSiD hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 329,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H32FNOSi · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
386.02
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 329,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: slightly soluble 1.5 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: >14 mg/mL, ethanol: soluble
SMILES string
Cl[H].O[Si](CCCN1CCCCC1)(C2CCCCC2)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C20H32FNOSi.ClH/c21-18-10-12-20(13-11-18)24(23,19-8-3-1-4-9-19)17-7-16-22-14-5-2-6-15-22;/h10-13,19,23H,1-9,14-17H2;1H
InChI key
JMTYYLMGSBSPPK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
Application
p-Fluorohexahydro-sila-difenidol hydrochloride (pFHHSid) has been used:
  • as the M3/muscarinic acetylcholine receptor antagonist to study its involvement in carbachol induced Egr-1 biosynthesis using human neuroblastoma cells
  • as M3 receptor antagonist to test its involvement on N,N-diethyl-m-toluamide (DEET)-induced angiogenesis in human umbilical venous endothelial cells (HUVEC)
  • in a study to examine the role of aclidinium on human fibroblast to myofibroblast
Biochem/physiol Actions
High affinity M3 muscarinic acetylcholine receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Muscarinic) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2324SML0897H1512
description
powder, ≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
ethanol: soluble, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: >14 mg/mL, H2O: slightly soluble 1.5 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: soluble, 0.1 M HCl: 3 mg/mL, H2O: insoluble, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.39 mg/mL, ethanol: soluble
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
human ... ABCB1(5243), ADRA1A(148), ADRA2A(150), ADRA2C(152), CHRM1(1128), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), EBP(10682), HRH1(3269), HTR2A(3356), HTR2C(3358), HTR7(3363), KCNH1(3756), KCNH2(3757), PRNP(5621)
rat ... Adra1a(29412), Adra2a(25083), Chrm1(25229), Chrm2(81645), Drd1a(24316), Drd2(24318), Drd3(29238), Drd4(25432), Hrh1(24448), Htr1a(24473), Htr1b(25075), Htr2a(29595), Htr2c(25187), Oprs1(29336), Slc6a3(24898), Slc6a4(25553)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)