Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 143,00 | |
| 100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 393,00 | |
| 250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 812,00 | |
| 500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.490,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥75% (HPLC)
form
powder
impurities
<18% water (Karl Fischer)
color
white
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly yellow
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]1COP(O)([O-])=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C5H13O14P3.4Na/c6-3-2(1-16-20(8,9)10)17-5(4(3)7)18-22(14,15)19-21(11,12)13;;;;/h2-7H,1H2,(H,14,15)(H2,8,9,10)(H2,11,12,13);;;;/q;4*+1/p-4/t2-,3-,4-,5?;;;;/m1..../s1
InChI key
QZAPPJHVNYCTAX-CKJQBBATSA-J
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥75% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly yellow | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility H2O: 20 mg/mL, DMF: insoluble | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| impurities <18% water (Karl Fischer) | impurities - | impurities - | impurities 6.0-15.0% water (Karl Fischer) |
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| P8296-250MG | 04061832392677 |
| P8296-100MG | 04061834401278 |
| P8296-500MG | 04061834401292 |
| P8296-25MG | 04061834401285 |