Fortfahren mit
P7924
Pipette Pump II
green
Synonym(e):
pipette filler, thumb wheel pipette pump, 379111010, F37911-1010, liquid transfer hand tool, liquid transfer tool
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 45,50
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F37911-1010
Volume:
10 mL
Material:
plastic , silicone
€ 45,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
plastic , silicone
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F37911-1010
volume
10 mL
color
green
compatibility
for use with pipettes up to 10 mL
General description
Farbcodiertes Pipettiergerät mit Schnellentleerungshebel zum präzisen Einhandpipettieren. Glas- oder Plastikpipetten passen sicher in das weiche Elastomerfutter. Schraubmuffe dichtet das Futter ab. Rändelrad zum Füllen oder Entleeren; ohne Werkzeug zerlegbar. Für Pipetten, die auf Auslauf kalibriert sind, aber nicht zum Ausblasen (der letzte Tropfen wird zurückgehalten)
Legal Information
Pipette Pump is a trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P7799P8049CLS4010
volume
10 mL
volume
25 mL
volume
2 mL
volume
-
manufacturer/tradename
Bel-Art F37911-1010
manufacturer/tradename
Bel-Art F37911-1025
manufacturer/tradename
Bel-Art F37911-1002
manufacturer/tradename
Corning 4010
material
plastic , silicone
material
plastic , silicone
material
plastic , silicone
material
polystyrene
compatibility
for use with pipettes up to 10 mL
compatibility
for pipettes up to 25 mL
compatibility
for use with pipettes up to 2 mL
compatibility
-
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
case of 1000, bag of 50
color
green
color
red
color
blue
color
yellow color-coded stripe
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pipette Pump II
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)