Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 45,50 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F37911-1002
Volume:
2 mL
Material:
plastic , silicone
€ 45,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
plastic , silicone
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F37911-1002
volume
2 mL
color
blue
compatibility
for use with pipettes up to 2 mL
General description
Farbcodiertes Pipettiergerät mit Schnellentleerungshebel zum präzisen Einhandpipettieren. Glas- oder Plastikpipetten passen sicher in das weiche Elastomerfutter. Schraubmuffe dichtet das Futter ab. Rändelrad zum Füllen oder Entleeren; ohne Werkzeug zerlegbar. Für Pipetten, die auf Auslauf kalibriert sind, aber nicht zum Ausblasen (der letzte Tropfen wird zurückgehalten)
Legal Information
Pipette Pump is a trademark of Bel-Art Products, a division of SP
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Bel-Art F37911-1002 | manufacturer/tradename Bel-Art F37911-1010 | manufacturer/tradename Bel-Art F37911-1025 | manufacturer/tradename Corning 4486 |
| material plastic , silicone | material plastic , silicone | material plastic , silicone | material polystyrene |
| volume 2 mL | volume 10 mL | volume 25 mL | volume - |
| compatibility for use with pipettes up to 2 mL | compatibility for use with pipettes up to 10 mL | compatibility for pipettes up to 25 mL | compatibility - |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging case of 1000, bag of 50 |
| color blue | color green | color red | color green color-coded stripe |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pipette Pump™ II
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?