Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 0.1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 372,00 € 316,20 |
Über diesen Artikel
€ 316,20
Listenpreis€ 372,00Sparen Sie 15%form
solid
Quality Segment
solubility
DMSO: soluble, chloroform: soluble, ethanol: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
N.CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)O[C@@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H](O)[C@H]1O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C41H80O16P2.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(42)53-31-33(55-35(43)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)32-54-59(51,52)57-41-38(46)36(44)40(37(45)39(41)47)56-58(48,49)50;/h33,36-41,44-47H,3-32H2,1-2H3,(H,51,52)(H2,48,49,50);1H3/t33-,36-,37+,38-,39-,40+,41+;/m1./s1
InChI key
LVICQWVAYMJTST-LCJGNHTMSA-N
General description
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form - | form solid | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: soluble, ethanol: soluble, chloroform: soluble | solubility DMSO: soluble, chloroform: soluble, ethanol: soluble | solubility DMSO: soluble, ethanol: soluble, methanol: soluble | solubility ethanol: soluble, water: soluble |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| P7686-.1MG | 04061834396482 |