Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
2 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 63,20 |
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 200,00 € 170,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H9NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.14
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98%
form
powder
SMILES string
OC(=O)[C@H]1CN[C@@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9NO4/c8-5(9)3-1-4(6(10)11)7-2-3/h3-4,7H,1-2H2,(H,8,9)(H,10,11)/t3-,4+/m1/s1
InChI key
NRSBQSJHFYZIPH-DMTCNVIQSA-N
Gene Information
rat ... Gria1(50592), Grik1(29559), Grin2a(24409), Slc1a2(29482), Slc1a3(29483)
Application
L-trans-Pyrrolidine-2,4-dicarboxylic acid has been used:
- as a glutamate transport inhibitor to test its impairing effect on glutamate-induced cell death in HT22 neuronal cells[1]
- as an analog of glutamate to test its effect on glutamate/glutamine-dependent acid resistance of E. coli and S. flexneri[2]
- as sodium glutamate (Na+/Glu) cotransporter inhibitor in myogenic cell line C2C12[3]
Biochem/physiol Actions
L-trans-Pyrrolidine-2,4-dicarboxylic acid is a selective glutamate transporter inhibitor.[1]
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form - |
| assay ≥98% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| Gene Information rat ... Gria1(50592), Grik1(29559), Grin2a(24409), Slc1a2(29482), Slc1a3(29483) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?