Fortfahren mit
P4238
Prion Protein Fragment 106-126 Scrambled Human
≥85% (HPLC), solid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
0.5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 377,00
€ 320,45
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C80H138N26O24S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1912.24
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
€ 320,45
Listenpreis€ 377,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥85% (HPLC)
form
solid
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PRNP(5621)
Application
Control used in the study of the biological activity of prion protein.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P3615MABN1186AB5058
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
-
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Gene Information
human ... PRNP(5621)
Gene Information
human ... PRNP(5621)
Gene Information
human ... PRNP(5621)
Gene Information
human ... PRNP(5621)
UniProt accession no.
P04156, F7VJQ1
UniProt accession no.
P04156, F7VJQ1
UniProt accession no.
P04156
UniProt accession no.
P04156
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P4238-.5MG04061833421468