Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IHC, WB
Citations:
7
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
goat
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PRNP(5621)
Immunogen
Epitop: N-Terminus, AS 78–97
Synthetisches Peptid, den Aminosäuren 79–97 des N-Terminus von menschlichem PrP27-30 entsprechend.
Application
Der Anti-Prionprotein-Antikörper, N-Terminus, AS 78–97, weist den Prionprotein-Gehalt nach und wurde für die Verwendung in ELISA, WB und IH(P) publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurodegenerative Erkrankungen
Neurodegenerative Erkrankungen
Immunhistochemie: >1:200 an paraffineingebettetem, formalinfixiertem menschlichem Gehirn.
Western Blotting: >1:2.000
ELISA: >1:35.000
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Western Blotting: >1:2.000
ELISA: >1:35.000
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Spezifisch für menschliches Prionprotein (PrP). Dieser Antikörper immunmarkiert Amyloid-Plaques in formalinfixierten Paraffinschnitten von Gehirngewebe von Patienten mit Creutzfeld-Jakob-Krankheit (CJK). Das Prionprotein ist ein großes Membranprotein, das normalerweise in Neuronen des menschlichen Gehirns auftritt und mutmaßlich an der synaptischen Erregungsübertragung beteiligt ist. Bei Prionenkrankheiten wie CJK, Gerstmann-Sträussler-Scheinker-Syndrom (GSS), tödlicher familiärer Schlaflosigkeit (Fatal Familial Insomnia, FFI), Alpers-Syndrom und Kuru wird die normale zelluläre Form dieses Proteins (PrPc) in ein verändertes Protein umgewandelt, wenn es mit einem infektiösen Prionprotein (PrPsc) eines anderen Wirts in Kontakt kommt. Dieses veränderte PrPsc sammelt sich in zytoplasmatischen Vesikeln der Erkrankten an und bildet dort Läsionen, Vakuolen und Amyloid-Ablagerungen.
Physical form
Ziegenserum. Flüssigkeit mit 0,01 % Thimerosal
Preparation Note
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Viviana Zomosa-Signoret et al.
Neuropathology : official journal of the Japanese Society of Neuropathology, 31(2), 162-169 (2010-07-30)
Prion diseases are caused by an abnormal form of the prion protein (PrP(Sc)). We identified, with lectins, post-translational modifications of brain proteins due to glycosylation in a Gerstmann-Sträussler-Scheinker (GSS) patient. The lectin Amaranthus leucocarpus (ALL), specific for mucin type O-glycosylated
Erik C Gunther et al.
Cell reports, 26(1), 145-158 (2019-01-04)
Cellular prion protein (PrPC) binds the scrapie conformation of PrP (PrPSc) and oligomeric β-amyloid peptide (Aβo) to mediate transmissible spongiform encephalopathy (TSE) and Alzheimer's disease (AD), respectively. We conducted cellular and biochemical screens for compounds blocking PrPC interaction with Aβo.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| AB5058 | 04053252728853 |