Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 130,00 | |
| 5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 416,00 | |
| 10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 712,00 |
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
eCl@ss:
42010102
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-630-9
MDL number:
Specific activity:
≥0.4 unit/mg solid
€ 130,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
powder
Quality Level
specific activity
≥0.4 unit/mg solid
mol wt
58 kDa by gel filtration
storage temp.
−20°C
SMILES string
O(CC(O)C)CC#C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-8-5-6(2)7/h1,6-7H,4-5H2,2H3
InChI key
GZCWLCBFPRFLKL-UHFFFAOYSA-N
Application
Die saure Phosphatase (acid phosphatase, APase) katalysiert die unspezifische Hydrolyse von Monoestern und Anhydriden der Phosphorsäure, um anorganisches Phosphat zu bilden. Sie wird zur Untersuchung der Produktion, des Transports und der Wiederverwertung von Phosphat sowie der Stoffwechsel- und Energieübertragungsprozesse in der Zelle verwendet. Das Produkt P3627 stammt aus Weizenkeimen und wurde für die Bestimmung der Wirkung einer Phosphatasebehandlung auf die 3F3/2-Färbung eingesetzt[1].
Biochem/physiol Actions
Die pflanzliche saure Phosphatase (acid phosphatase, APase) ist im Zytosol, in den Vakuolen und in den Zellwänden lokalisiert. Im Zusammenhang mit der Phosphataufnahme ist die pflanzliche saure Phosphatase wichtig, um organische Phosphate im Boden zu mobilisieren. Phosphatmangel induziert die Bildung der sauren Phosphatase. Die saure Phosphatase stammt aus der Aleuronschicht und dem Scutellum während der Keimung. Sie hydrolysiert Phytin, ATP, Proteinphosphate und Nukleotidphosphate. Sie spielt bei Reaktionen des allgemeinen Stoffwechsels eine Rolle. Die APase aus Weizenembryonen besteht aus vier Isoenzymen. Die Molmasse der Weizenkeim-APase beträgt 58 kDa (Gelfiltration), das pH-Optimum liegt bei 5,7, der pH-Bereich ist 4,0 – 7,0 und die optimale Temperatur ist 45 °C.
Preparation Note
Vorwiegend hergestellt nach der Methode von Singer, T.P., J. Biol. Chem., 174, 11 (1948).
Analysis Note
Enthält Lipase
Other Notes
Eine Einheit hydrolysiert 1,0 μmol p-Nitrophenylphosphat pro min bei pH-Wert 4,8 und 37 °C.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥0.4 unit/mg solid | specific activity ≥0.5 unit/mg solid | specific activity ≥3.0 units/mg solid | specific activity 3.0-10.0 unit/mg solid |
| form powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| mol wt 58 kDa by gel filtration | mol wt 69 kDa | mol wt 69 kDa | mol wt - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 400 |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Protokolle
Enzymatic Assay of Acid Phosphatase (EC 3.1.3.2)
Verwandter Inhalt
Zuzana Novotná et al.
FEBS letters, 554(1-2), 50-54 (2003-11-05)
Phospholipase D (PLD) forms the major family of phospholipases that was first discovered and cloned in plants. In this report we have shown, for the first time, that C2 phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate (PIP2)-dependent PLD(s) from 5 day hypocotyls of Brassica oleracea associated
Yueming Liang et al.
Frontiers in microbiology, 11, 571209-571209 (2020-12-18)
phoD-harboring microorganisms facilitate mineralization of organic phosphorus (P), while their role in the regulation of soil P turnover under P-limited conditions in Pinus massoniana plantations is poorly understood. The aim of the present study was to investigate the effects of
H G Yu et al.
The Journal of cell biology, 145(3), 425-435 (1999-05-04)
We have identified a maize homologue of yeast MAD2, an essential component in the spindle checkpoint pathway that ensures metaphase is complete before anaphase begins. Combined immunolocalization of MAD2 and a recently cloned maize CENPC homologue indicates that MAD2 localizes
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| P3627-1G | 04061834368236 |
| P3627-5G | 04061834369004 |
| P3627-10G | 04061834368229 |