Wichtige Dokumente
SRE0048
Phosphatase, sauer, aus der Kartoffel
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents
Synonym(e):
Phosphatase, sauer aus Kartoffeln, (Ortho-Phosphor-Monoester-Phosphohydrolase, Optimum im sauren Bereich), Saure Phosphatase aus Kartoffeln
Größe auswählen
€ 271,00
Größe auswählen
About This Item
€ 271,00
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
3.0-10.0 unit/mg solid
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O(CC(O)C)CC#C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-8-5-6(2)7/h1,6-7H,4-5H2,2H3
InChIKey
GZCWLCBFPRFLKL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?