Fortfahren mit
P2287
TWEEN® 20
viscous liquid, suitable for cell culture
Synonym(e):
Polysorbat 20, Polyethylenglykolsorbitanmonolaurat, Polyoxyethylensorbitanmonolaurat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.21
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
non-ionic
Quality Segment
form
viscous liquid
mol wt
~1228
composition
lauric acid, ≥40% (balance primarily myristic, palmoyic, and stearic acids)
concentration
≥40.0%
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
refractive index
n20/D 1.468 (lit.)
CMC
0.06 mM (20-25°C)
transition temp
cloud point 76 °C
solubility
water: soluble (Water solubility: 0,0002 g/l at 20 °C - OECD Test Guideline 105)
density
1.095 g/mL at 25 °C (lit.), 1.1 g/cm3 at 25 °C (lit.)
HLB
16.7
application(s)
(ELISA and immunoassays)
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
General description
Tween 20 ist ein Polyoxyethylensorbitol-Ester, der zur Familie der Polysorbate gehört. Es ist ein nicht-ionisches Reinigungsmittel mit einem Molekulargewicht von 1.225 Dalton und nimmt 20 Ethylenoxid-Einheiten, 1 Sorbitol und 1 Laurinsäure als primäre Fettsäure an. Die Ethylenoxid-Untereinheiten sind verantwortlich für die hydrophilen Eigenschaften des Tensids, während die Kohlenwasserstoffketten die hydrophobe Umgebung bieten. Sorbitol bildet den Gerüstring, an dem die Ethylenoxid-Polymere binden.
Application
Anionisches Reinigungsmittel
TWEEN 20 ist ein nicht-ionisches Reinigungsmittel und wird in biochemischen Anwendungen breit genutzt. Es wird als Emulgator für die Herstellung von stabilen Öl-in-Wasser-Emulsionen verwendet. TWEEN 20 wird bei der Vorextraktion von Membranen zur Entfernung von peripheren Proteinen eingesetzt (mit einer Konzentration von 2 % für die Extraktion von membrangebundenen Proteinen).
TWEEN 20 dient als Blockierungsmittel für membranbasierte Immunassays bei einer typischen Konzentration von 0,05 %. TWEEN 20 kann bei einer Konzentration von 0,005 bis 0,5 % für die Lyse von Säugetierzellen verwendet werden.
TWEEN 20 wird in Färbepuffer für die In-situ-Hybridisierung eingesetzt.[1] Darüber hinaus wird es bei der Probenvorbereitung für FRET (Förster-Resonanzenergietransfer)-Versuche verwendet, um eine unspezifische Proteinadsorption an Deckgläsern zu vermeiden.
Preparation Note
TWEEN 20 ist mischbar in Wasser (100 mg/ml) und ergibt eine klare gelbe Lösung. Außerdem ist es mischbar mit Alkohol, Dioxan und Ethylacetat. TWEEN 20 ist unlöslich in flüssigem Paraffin und in fetten Ölen.
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Disclaimer
TWEEN 20 ist unter Umständen nicht stabil bei Autoklavierung, insbesondere mit Metallionen in Pufferlösungen. Eine Autoklavierung ohne Testen der Veränderung von Eigenschaften wird nicht empfohlen. TWEEN 20 ist hitzeempfindlich und dunkelt bei Exposition gegenüber höheren Temperaturen ein. Berichten zufolge sind Polysorbate inkompatibel mit Laugen, Schwermetallsalzen, Phenolen und Gerbsäure. Unter Umständen verringern sie auch die Aktivität zahlreicher Konservierungsmittel. Lösungen von Polysorbaten in Wasser unterliegen bei der Lagerung der Autoxidation, wobei die Veränderungen durch Licht, erhöhte Temperaturen und Kupfersulfat katalysiert werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P7949P1379P9416
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
viscous liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
blocking: suitable, cell culture | mammalian: suitable, hybridization: suitable, protein purification: suitable, transformation: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable, RNA extraction: suitable, cell culture | mammalian: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
-
application(s)
(ELISA and immunoassays)
application(s)
-
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
-
CMC
0.06 mM (20-25°C)
CMC
0.06 mM (20-25°C)
CMC
0.06 mM (20-25°C)
CMC
60 mg/L
solubility
water: soluble (Water solubility: 0,0002 g/l at 20 °C - OECD Test Guideline 105)
solubility
water: 0.0002 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless to yellow
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TWEEN® 20
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
275 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Enoch Ming Wei Ng et al.
The Review of scientific instruments, 87(11), 115107-115107 (2016-12-03)
A method to measure the contact angle, which is indicative of wetting, using small liquid volumes dispensed directly on microplate wells is described and demonstrated. Experiments with enhanced green protein samples of volumes 4.4-6 μl showed no measured variance in
Conformations of a metastable SH3 domain characterized by smFRET and an excluded-volume polymer model.
Mazouchi A, et al.
Biophysical Journal, 110(7), 1510-1522 (2016)
Adverse morphological development in embryonic zebrafish exposed to environmental concentrations of contaminants individually and in mixture.
Kinch CD, et al.
Aquatic Toxicology (Amsterdam, Netherlands), 175, 286-298 (2016)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P2287-4L04061834362845
P2287-500ML04061838258625
P2287-100ML04061838258618
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Have you ever tested the pH of TWEEN 20?
    1 answer
    1. The product does not have a quality specification for pH and, consequently, is not tested.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf